M9766
4-Methylumbelliferyl α-D-glucopyranoside
α-glucosidase substrate, fluorogenic, ≥99% (TLC), powder
Sinonimo/i:
4-Methylumbelliferyl α-D-glucoside
About This Item
Prodotti consigliati
product name
4-Methylumbelliferyl α-D-glucopyranoside, α-glucosidase substrate
Descrizione
α-glucosidase substrate
Saggio
≥99% (TLC)
Forma fisica
powder
Solubilità
pyridine: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CC1=CC(=O)Oc2cc(O[C@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]3O)ccc12
InChI
1S/C16H18O8/c1-7-4-12(18)23-10-5-8(2-3-9(7)10)22-16-15(21)14(20)13(19)11(6-17)24-16/h2-5,11,13-17,19-21H,6H2,1H3/t11-,13-,14+,15-,16+/m1/s1
YUDPTGPSBJVHCN-JZYAIQKZSA-N
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
I clienti hanno visto anche
Articoli
Probiotics exhibit an inhibitory effect on pathogens, help prevent chronic intestinal inflammatory diseases or atopic syndromes, and support the immune system.