44653
EC Broth
suitable for microbiology, NutriSelect® Basic
Sinonimo/i:
Escherichia Coli Broth
Prodotti consigliati
agenzia
according to ISO 7251:2005
Livello qualitativo
Sterilità
non-sterile
Stato
powder
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Composizione
bile salts, 1.5 g/L
casein digest (pancreatic), 20 g/L
dipotassium phosphate, 4 g/L
lactose, 5 g/L
potassium phosphate, 1.5 g/L
sodium chloride, 5 g/L
Produttore/marchio commerciale
NutriSelect® Basic
tecniche
microbiological culture: suitable
pH finale
6.9±0.2 (25 °C)
applicazioni
agriculture
bioburden testing
environmental
food and beverages
water monitoring
microbiology
Compatibilità
selective for Escherichia coli
selective for coliforms
Categorie correlate
Applicazioni
Nota sulla preparazione
Altre note
Nota a piè di pagina
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
An article concerning selective growth media for differentiation and detection of Escherichia coli and other coliforms.