Vai a
L2145
L-Leucine-7-amido-4-methylcoumarin hydrochloride
fluorogenic, ≥98% (TLC), powder
Sinonimo/i:
H-L-Leu-AMC HCl
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
5 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
76,80 €
25 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
350,00 €
100 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
493,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C16H20N2O3 · HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
324.80
UNSPSC Code:
12352204
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.32
MDL number:
76,80 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
L-Leucine-7-amido-4-methylcoumarin hydrochloride,
assay
≥98% (TLC)
Quality Segment
form
powder
solubility
methanol: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
fluorescence
λex 327 nm; λem 349 nm (pH 8.0), λex 380 nm; λem 440 nm (Reaction product)
storage temp.
−20°C
SMILES string
Cl.CC(C)C[C@H](N)C(=O)Nc1ccc2C(C)=CC(=O)Oc2c1
InChI
1S/C16H20N2O3.ClH/c1-9(2)6-13(17)16(20)18-11-4-5-12-10(3)7-15(19)21-14(12)8-11;/h4-5,7-9,13H,6,17H2,1-3H3,(H,18,20);1H/t13-;/m0./s1
InChI key
VCRXITKKWBOQRZ-ZOWNYOTGSA-N
General description
L-Leucine-7-amido-4-methylcoumarin hydrochloride (Leu-AMC) is a fluorogenic peptidyl substrate for leucine aminopeptidase, an extracellular enzyme found abundantly in natural aquatic systems. This enzyme is one of the various enzymes used by bacteria for protein hydrolysis.
Application
L-Leucine-7-amido-4-methylcoumarin hydrochloride (Leu-AMC) as a substrate analog to determine leucine aminopeptidase activity
L-Leucine-7-amido-4-methylcoumarin hydrochloride has been used:
  • as a substrate in fluorescence-based soil assays
  • to determine leucine aminopeptidase activity of both Plasmodium falciparum M1 (PfA-M1) and PfA-M17 enzymes[1]
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
A3401B4153164545
assay
≥98% (TLC)
assay
≥98% (TLC)
assay
~95%
assay
≥98% (HPLC)
solubility
methanol: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
solubility
ethanol: 20 mg/mL, clear, colorless to light yellow
solubility
methanol: 50 mg/mL, clear, colorless
solubility
DMSO: 10 mg/mL, acetone: 10 mg/mL, DMF: soluble
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
form
powder
form
powder
form
powder
form
solid
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
fluorescence
λex 327 nm; λem 349 nm (pH 8.0), λex 380 nm; λem 440 nm (Reaction product)
fluorescence
-
fluorescence
-
fluorescence
λex 365-380 nm, λem 430-460 nm
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)