Vai a
69602
4-Methylumbelliferyl-β-D-glucuronide hydrate
β-glucuronidase substrate, fluorogenic, ≥99.0% (HPLC), powder or crystals, suitable for fluorescence
Sinonimo/i:
4-Methylumbelliferyl-β-D-glucopyranosiduronic acid, MUG
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
250 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
355,00 €
1 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
1.070,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C16H16O9 · xH2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
352.29 (anhydrous basis)
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352204
EC Number:
228-186-0
MDL number:
355,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
4-Methylumbelliferyl-β-D-glucuronide hydrate, suitable for fluorescence, ≥99.0% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥99.0% (HPLC)
form
powder or crystals
impurities
≤0.1% free 4-Methylumbelliferone, ≤15% water
solubility
DMSO: 50 mg/mL, clear, colorless to very faintly yellow
fluorescence
λex 365 nm; λem 445 nm in 0.1 M phosphate pH 6.5
suitability
suitable for fluorescence
storage temp.
−20°C
SMILES string
O.CC1=CC(=O)Oc2cc(O[C@@H]3O[C@@H]([C@@H](O)[C@H](O)[C@H]3O)C(O)=O)ccc12
InChI
1S/C16H16O9.H2O/c1-6-4-10(17)24-9-5-7(2-3-8(6)9)23-16-13(20)11(18)12(19)14(25-16)15(21)22;/h2-5,11-14,16,18-20H,1H3,(H,21,22);1H2/t11-,12-,13+,14-,16+;/m0./s1
InChI key
URVSQZMOFUEQAW-YYHOVTOASA-N
General description
4-Methylumbelliferyl-β-D-glucuronide hydrate (MUG) is a fluorogenic substrate.[1]
Application
4-Methylumbelliferyl-β-D-glucuronide hydrate (MUG) has been used:
  • as a β-glucuronidase (GUS) substrate for fluorimetric analysis of reporter gene expression in Arabidopsis thaliana[2]
  • for the fluorimetric assay for GUS activity[3][4]
  • to measure liposome lysis by n-octylglucoside
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
M9130M163369591
assay
≥99.0% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥99% (TLC)
assay
≥98% (TLC)
suitability
suitable for fluorescence
suitability
-
suitability
-
suitability
-
solubility
DMSO: 50 mg/mL, clear, colorless to very faintly yellow
solubility
pyridine: 50 mg/mL, clear, colorless to very faintly yellow
solubility
pyridine: 10 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
solubility
DMSO: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
200
form
powder or crystals
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Still not finding the right product?
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)