Vai a
M9130
4-Methylumbelliferyl-β-D-glucuronide hydrate
≥98% (HPLC), BioReagent, for identification of transformed plants
Sinonimo/i:
4-Methylumbelliferyl-β-D-glucopyranosiduronic acid, MUG
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
25 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
34,80 €
100 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
115,00 €
250 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
220,00 €
1 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
659,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C16H16O9 · xH2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
352.29 (anhydrous basis)
NACRES:
NA.52
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
34,80 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
grade
Molecular Biology
Quality Segment
product line
BioReagent
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
solubility
pyridine: 50 mg/mL, clear, colorless to very faintly yellow
storage temp.
−20°C
SMILES string
O.CC1=CC(=O)Oc2cc(O[C@@H]3O[C@@H]([C@@H](O)[C@H](O)[C@H]3O)C(O)=O)ccc12
InChI
1S/C16H16O9.H2O/c1-6-4-10(17)24-9-5-7(2-3-8(6)9)23-16-13(20)11(18)12(19)14(25-16)15(21)22;/h2-5,11-14,16,18-20H,1H3,(H,21,22);1H2/t11-,12-,13+,14-,16+;/m0./s1
InChI key
URVSQZMOFUEQAW-YYHOVTOASA-N
General description
MUG is a chemical commonly used for the detection of transformed plants. MUG shows low levels of fluorescence until treatment with glucuronidase (GUS) encoded in transformed plants. Transformed plants can be identified by their MUG fluorescence.
Application
Suitable for fluorescent detection of glucuronidase gene expression in plants.
Preparation Note
Product is soluble in molecular biology grade water at a concentration of 0.35 mg/ml.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
69602M163369591
description
≥98% (HPLC), BioReagent, for identification of transformed plants
description
suitable for fluorescence, ≥99.0% (HPLC)
description
≥99% (TLC)
description
≥98% (TLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥99.0% (HPLC)
assay
≥99% (TLC)
assay
≥98% (TLC)
grade
Molecular Biology
grade
-
grade
-
grade
-
solubility
pyridine: 50 mg/mL, clear, colorless to very faintly yellow
solubility
DMSO: 50 mg/mL, clear, colorless to very faintly yellow
solubility
pyridine: 10 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
solubility
DMSO: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
200
form
powder
form
powder or crystals
form
powder
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Still not finding the right product?
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)