Vai a
RPROTK-RO
Roche
Proteinasi K, ricombinante, grado PCR
Lyophilizate from Pichia pastoris
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
25 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
60,90 €
100 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
190,00 €
2 x 250 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
605,00 €
4 x 250 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
943,00 €
Informazioni su questo articolo
Numero CE:
NACRES:
NA.21
UNSPSC Code:
12352204
Specific activity:
~2 units/mg protein
60,90 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
form
lyophilized
specific activity
~2 units/mg protein
packaging
pkg of 100 mg (03115879001), pkg of 25 mg (03115836001), pkg of 2 × 250 mg (03115801001), pkg of 4 × 250 mg (03115852001)
manufacturer/tradename
Roche
pH range
4.0-12.5
storage temp.
2-8°C
General description
La proteinasi K è una serina proteasi appartenente alla famiglia delle subtilisine. L'enzima ricombinante è identico alla proteasi nativa originariamente isolata della muffa Tritirachium album. Le specifiche dell'enzima ricombinante sono le stesse di quelle della proteasi nativa. La sequenza degli amminoacidi (peso molecolare) e la struttura della molecola sono identiche. Tuttavia, la preparazione ricombinante è molto più pura dell'enzima nativo, poiché è priva di DNA, e non ha una marcata specificità di taglio. L'enzima è estremamente efficace sulle proteine native e può quindi essere utilizzato per inattivare rapidamente nucleasi endogene come RNasi e DNasi. L'enzima è disponibile anche come soluzione.
  • Inibitori: l'enzima viene inattivato da Pefabloc® SC. Non è invece inattivato da ioni metallici, agenti chelanti (ad es. EDTA), reagenti sulfidrilici o inibitori della tripsina e della chimotripsina.
  • Attivatori: l'attività della proteinasi K è stimolata dalla presenza di agenti denaturanti (SDS e urea).
  • pH ottimale: la proteinasi K è attiva in un ampio intervallo di pH (da 6,0 a 12,5). L'enzima mantiene la piena attività per diverse ore quando incubato a un pH compreso tra 6,5 e 9,5.
  • Attività per volume:
circa 2,5 U/mg liofilizzato (dosaggio del cromozima)
circa 30 U/mg liofilizzato (dosaggio dell'emoglobina)
Nota: l′SDS può aumentare l'attività della proteinasi K fino a sette volte.
Circa 2,0 U/mg di liofilizzato (2,5 U/mg di proteina) quando dosato con il saggio del cromozima (equivalente a 24 U/mg di liofilizzato [30 U/mg di proteina] con il saggio dell′emoglobina).
Application
La proteinasi K è una delle endopeptidasi più attive che si conoscano. Questa proteinasi K di grado PCR è particolarmente adatta per la purificazione degli acidi nucleici per le reazioni di amplificazione, inoltre:
  • l'enzima è estremamente efficace sulle proteine native e può quindi essere utilizzato per inattivare rapidamente nucleasi endogene, come RNasi e DNasi, durante la purificazione degli acidi nucleici. Questa proprietà rende la proteinasi K particolarmente adatta per la purificazione di RNA e DNA nativi da tessuti o da linee cellulari
  • L'enzima promuove la lisi cellulare attivando un fattore autolitico batterico.
  • La capacità della proteinasi K di modificare le proteine e le glicoproteine della superficie cellulare viene utilizzata per ottenere informazioni sulla struttura della membrana.
  • Poiché l'enzima viene testato per l'assenza di RNasi e DNasi ed è praticamente privo di DNA, è particolarmente adatto per la purificazione dei templati per la PCR e la RT-PCR.
  • La proteinasi K può anche essere utilizzata per rimuovere i detriti cellulari durante la preparazione dei colony lift e per trattare le sezioni di tessuto al fine di garantire un'infiltrazione efficiente della sonda durante l'ibridazione in situ.
Biochem/physiol Actions
La proteinasi K è una delle endopeptidasi più attive tra quelle conosciute e non possiede una particolare specificità di taglio. La proteinasi K scinde le proteine come segue: X-↓-Y, dove X = amminoacido alifatico, aromatico o idrofobico e Y = qualsiasi amminoacido. L'enzima, se usato in grande eccesso e per lunghi periodi di incubazione, può scomporre il materiale proteico a amminoacidi liberi.
Features and Benefits
La proteinasi K è una serina proteasi che non possiede una specificità di taglio pronunciata. Scinde le proteine tra gli amminoacidi X e Y (X-↓-Y), dove X = amminoacido alifatico, aromatico o idrofobico e Y = qualsiasi amminoacido. L'enzima è estremamente efficace sulle proteine native e può quindi essere utilizzato per inattivare rapidamente nucleasi endogene come RNasi e DNasi.
  • Scegli un strumento efficace per la preparazione del templato. Inattiva le DNasi e RNasi della maggior parte delle specie.
  • Fornisce qualità e prestazioni costanti. Rigorosi test di qualità garantiscono una stabilità ottimale e prestazioni di alto livello in tutti i lotti.
  • Prepara i campioni in un'ampia gamma di condizioni. Questo enzima è affidabile, stabile in un ampio intervallo di pH ed è ideale per una varietà di applicazioni.
  • Avvantaggiati di questo enzima privo di contaminazioni. L'enzima viene testato per l'assenza di RNasi e DNasi ed è praticamente privo di DNA. È particolarmente adatto per la purificazione dei templati per la PCR.
Nota: l'enzima, se presente in grande eccesso e per lunghi periodi di incubazione, può scomporre le proteine fino ad amminoacidi liberi.
Contenuto
La proteinase K liofilizzata di grado PCR è disponibile anche in soluzione.
Preparation Note
Attivatore: per stimolare l'attività della proteinasi K, aggiungere agenti denaturanti (SDS e urea). L′aggiunta di SDS ad esempio fa aumentare l'attività della proteinasi K fino a sette volte.
Soluzione di lavoro: per ottimizzare la prestazione, sciogliere la Proteinasi K, ricombinante, di grado PCR, in acqua bidistillata o tampone Tris. La scelta del tampone da utilizzare per la proteinasi K dipende dall′applicazione a cui è destinata. Seguire sempre le linee guida relative a pH e temperatura. Come regola generale, la proteinasi K è stabile e molto attiva nei tamponi che contengono reagenti denaturanti quali urea, sodio dodecil solfato (SDS) e sali di guanidinio.
Condizioni di conservazione (soluzione di lavoro): da -15 a -25 °C
Ricostituire in acqua bidistillata a 20 mg/mL
Analysis Note
Questa preparazione è priva di RNasi, DNasi e DNA, secondo le attuali procedure di controllo della qualità.
  • Assenza di nucleasi: ogni lotto viene testato su vari substrati per garantire l'assenza di attività endonucleasica,esonucleasica ribonucleasica e di nicking activity.
  • Contenuto di DNA: =10 pg/mg enzima (in base al limite di rilevabilità)
  • Carica microbica: <125 cfu/g (determinato mediante il test più stringente della Farmacopea Europea, che identifica il numero totale di lieviti, funghi e batteri aerobi vitali)
Other Notes
Da utilizzare solo per ricerca nel settore life science. Non usare a scopo diagnostico.
La proteinasi K di grado PCR è disponibile sia liofilizzata che in soluzione.
Legal Information
Pefabloc is a registered trademark of Pentapharm
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
107393RPROTKSOLROSAE0151
Sigma-Aldrich
Sigma-Aldrich
107393
Proteinase K
Proteinasi&#160;K free of DNA contaminants, suitable for Microbiome research, lyophilized powder, &#8805;30 units/mg protein
Sigma-Aldrich
SAE0151
Proteinasi K
description
Lyophilizate from Pichia pastoris
description
(from Tritirachium album) solution in Tris/HCl pH 7.5; 0.01 mol/l; 600 mAnson-U/ml; for molecular biology EC 3.4.21.14
description
Solution from Pichia pastoris
description
free of DNA contaminants, suitable for Microbiome research, lyophilized powder, ≥30 units/mg protein
specific activity
~2 units/mg protein
specific activity
-
specific activity
~2.5 units/mg protein
specific activity
30 units/mg protein
form
lyophilized
form
liquid
form
buffered aqueous solution (18 ± mg/mL; pH 7.5)
form
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
manufacturer/tradename
Roche
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
Roche
manufacturer/tradename
-
pH range
4.0-12.5
pH range
-
pH range
4.0-12.5
pH range
-
packaging
pkg of 100 mg (03115879001), pkg of 2 × 250 mg (03115801001), pkg of 25 mg (03115836001), pkg of 4 × 250 mg (03115852001)
packaging
-
packaging
pkg of 1.25 mL (03115887001), pkg of 25 mL (03115844001), pkg of 5 mL (03115828001)
packaging
-
Still not finding the right product?
pictograms
Exclamation markHealth hazard
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
does not flash
flash_point_c
does not flash
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)