Documenti fondamentali
1.24568
Sigma-Aldrich
Proteinasi K
(from Tritirachium album) chromatographically purified lyophilized 30 mAnson-U/mg for biochemistry and molecular biology EC 3.4.21.14
Sinonimo/i:
Proteinasi K, Proteinasi alcalina da Tritirachium, Endopeptidasi K
Scegli un formato
100 MG
162,00 €
500 MG
317,00 €
162,00 €
Spedizione prevista il30 gennaio 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
162,00 €
500 MG
317,00 €
About This Item
Numero CAS:
Classificazione EC (Enzyme Commission):
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352204
Numero indice EU:
254-457-8
NACRES:
NA.51
162,00 €
Spedizione prevista il30 gennaio 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Stato
solid
PM
28.93 kDa
pH
6.2-6.8 (20 °C, 10 g/L in H2O)
Densità
1.1 g/cm3
Densità bulk
35 kg/m3
Temperatura di conservazione
2-8°C
Applicazioni
Utile per l′inattivazione proteolitica delle nucleasi durante l′isolamento di DNA ed RNA.
Rimuove le endotossine che si legano alle proteine cationiche come lisozima e ribonucleasi A.
Segnalato come utile per l′isolamento dei mitocondri epatici, di lievito e di fagiolo mungo
Determinazione della localizzazione degli enzimi sulle membrane
Trattamento di sezioni di tessuto incluse in paraffina per esporre i siti di legame dell′antigene per la marcatura dell′anticorpo.
Digestione delle proteine da campioni di tessuto cerebrale per la ricerca sui prioni nell′encefalopatia spongiforme trasmissibile (EST).
Azioni biochim/fisiol
La proteinasi K è una serin proteasi stabile e molto reattiva. Le evidenze emerse da studi sulla struttura cristallina e molecolare indicano che l′enzima appartiene alla famiglia delle subtilisine con una triade catalitica nel sito attivo (Asp39-His69-Ser224). È stabile in un vasto assortimento di ambienti: pH, sali tampone, detergenti (SDS) e temperatura. In presenza di SDS 0,1-0,5%, la proteinasi K conserva la sua attività e digerisce una serie di proteine e nucleasi nelle preparazioni di DNA senza compromettere l′integrità del DNA isolato.
Risultati analitici
Aspetto (colore): bianco
Aspetto (descrizione): liofilizzato
Attività (emoglobina; pH 7,5; 37 °C): ≥ 30,0 mAnsonU/mg
Attività spec. (calc. sulle proteine): ≥ 40 mAnsonU/mg
DNasi (attività di incisione; pBR 322; 6 h; 37 °C): non rilevabile
RNasi (RNA; 2 h; 37°C): non rilevabile
Pittogrammi
Exclamation markHealth hazard
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 7
1 of 7
D L Baggesen et al.
Journal of clinical microbiology, 35(1), 330-333 (1997-01-01)
Studies of pairs of Salmonella enterica serovar Enteritidis isolates from different poultry flocks showed that phage type (PT) 7 may be derived from PT 1, 4, and 6. The conversion appeared to be associated with loss of lipopolysaccharide. It is
Jan P M Langeveld et al.
Veterinary research, 52(1), 59-59 (2021-04-18)
The unconventional infectious agents of transmissible spongiform encephalopathies (TSEs) are prions. Their infectivity co-appears with PrPSc, aberrant depositions of the host's cellular prion protein (PrPC). Successive heat treatment in the presence of detergent and proteolysis by a keratinase from Bacillus
L Bruno et al.
Immunity, 5(4), 343-352 (1996-10-01)
In peripheral lymphoid tissues of TCR transgenic mice that express the nominal antigen (HY peptide plus H-2Db MHC) recognized by the transgenic TCR, there exist unusual CD4-CD8- and CD4-CD8low cells bearing the transgenic TCR. Here we show that, unlike TCR
Takaharu Sasaki et al.
Cell reports, 28(1), 202-217 (2019-07-04)
Complex interactions between immune cells are an important component in the induction of obesity. Here, we show that Il2rg-/-Rag2-/- mice lacking all lymphocytes are resistant to diet-induced obesity. Transplantation of bone marrow cells from Rag2-/- mice, which lack only acquired
Keisuke Yoshida et al.
iScience, 24(7), 102773-102773 (2021-07-20)
As space travel becomes more accessible, it is important to understand the effects of spaceflight including microgravity, cosmic radiation, and psychological stress. However, the effect on offspring has not been well studied in mammals. Here we investigated the effect of
Articoli
Pro K aids in disrupting cell membranes for DNA release, crucial for downstream molecular biology techniques.
Proteinase K aids in molecular biology applications by digesting structural proteins, removing nucleases, and isolating intact genomic DNA.
Guidelines on use of proteinase K, an enzyme commonly used to degrade proteins, and protect DNA and RNA from degradation in samples.
Balancing Proteinase K cost with quality and technical support ensures optimal enzyme selection for diverse applications.
Vedi tutto