Yes, a suitable chromogenic substrate for the enzyme associated with product number P6556 is the S7388, N-Succinyl-Ala-Ala-Pro-Phe p-nitroanilide.
Scegli un formato
| A voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
5 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 52,40 € |
10 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 58,40 € |
25 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 84,30 € |
100 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 211,00 € |
500 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 762,00 € |
1 g | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 1550,00 € |
Informazioni su questo articolo
52,40 €
form
lyophilized powder
Quality Segment
specific activity
≥30 units/mg protein
mol wt
28.93 kDa
technique(s)
DNA extraction: suitable
solubility
H2O: soluble 1 mg/mL, clear, colorless
foreign activity
Dnase ≤30 Kunitz units/mg solid, RNase ≤0.003 Kunitz units/mg solid
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
Application
Viene utilizzata per la rimozione di endotossine legate a proteinecationiche come il lisozima e la ribonucleasi A.
È usata per l'isolamento dei mitocondri epatici, di lieviti e di fagioli mung
E′ utilizzata per determinare la localizzazione degli enzimi nelle membrane
Viene usata su sezioni di tessuto incluse in paraffina per esporre i siti di legame dell'antigene e consentire il legame con l′anticorpo
Usata per la digestione di proteine da campioni di tessuto cerebrale per la ricerca sui prioni nelle encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE). Il prodotto P6556 è fornito come polvere liofilizzata. Il prodotto P6556 è stato utilizzato per frammentare le proteine del cristallino umano[1].
Rimuove le endotossine che si legano alle proteine cationiche come lisozima e ribonucleasi A.
Segnalato come utile per l′isolamento dei mitocondri epatici, di lievito e di fagiolo mungo
Determinazione della localizzazione degli enzimi sulle membrane
Trattamento di sezioni di tessuto incluse in paraffina per esporre i siti di legame dell′antigene per la marcatura dell′anticorpo.
Digestione delle proteine da campioni di tessuto cerebrale per la ricerca sui prioni nell′encefalopatia spongiforme trasmissibile (EST).
Biochem/physiol Actions
Other Notes
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) DNA extraction: suitable | technique(s) - | technique(s) DNA extraction: suitable | technique(s) DNA extraction: suitable, RNA extraction: suitable |
| specific activity ≥30 units/mg protein | specific activity ≥30 units/mg protein | specific activity ≥3.0 unit/mg solid | specific activity ≥30 units/mg protein |
| form lyophilized powder | form lyophilized powder | form lyophilized powder | form lyophilized powder |
| solubility H2O: soluble 1 mg/mL, clear, colorless | solubility - | solubility - | solubility - |
| mol wt 28.93 kDa | mol wt 28.93 kDa | mol wt 28.93 kDa | mol wt 28,930 Da, 28.93 kDa |
| shipped in wet ice | shipped in wet ice | shipped in - | shipped in wet ice |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Proteinasi K
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
-
Is there a chromogenic substrate available for product number P6556?
1 risposta-
Utile?
-
-
How can I activate the proteinase K? I need it for a protease assay
1 risposta-
Product P6556, Proteinase K, is activated by 0.5 % SDS or 6 M urea.
Utile?
-
-
Is your "Proteinase K from Tritirachium album" actually isolated from Tritirachium album cultures, or the gene cloned, over-expressed in some bacterium and the Proteinase K isolated from the bacterial cell lysate?
1 risposta-
This product is isolated from Tritirachium album culture.
Please see the sample Certificate of Origin below:
https://www.sigmaaldrich.com/certificates/sapfs/PROD/sap/certificate_pdfs/COO/Q12/P6556-1G0000137404.pdfUtile?
-