Documenti fondamentali
Z677256
Dermatril nitrile gloves
size XS
Sinonimo/i:
disposable glove
Scegli un formato
100 EA
48,80 €
10 X 100 EA
481,00 €
48,80 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 EA
48,80 €
10 X 100 EA
481,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
46181504
NACRES:
HA.01
48,80 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
blue gloves
blue nitrile
Misura
XS
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
CE compliant
latex free
powder-free
Confezionamento
pack of 100 ea (boxes of 100)
Produttore/marchio commerciale
KCL 740
Lungh. × spessore
250 mm × 0.11 mm
Descrizione generale
Dermatril is a blue nitrile, powder-free, disposable glove providing a high level of protection against chemical and bacteriological contamination. The Dermatril disposable glove also displays very good physical durability in comparison to conventional disposable gloves.
All Dermatril disposable gloves are INDIVIDUALLY marked with the appropriate standards mark applied on the inside using a food-friendly dye.
Caratteristiche e vantaggi
  • Anti-static.
  • Free from allergenic substances such as thiurames, benzothiazoles and thiourea.
  • Roughened fingertips for better grip.
  • Rolled cuff edge for easier donning.
  • CE compliant.
  • Meet standards: EN 374 (cat. III), EN 388 (cat. II), EN 455, EN 61340-5-1, ASTM 1671:2001
Note legali
Dermatril is a trademark of KCL GmbH
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)