Vai a
A6964
Accutase®
sterile-filtered, suitable for cell culture
Sinonimo/i:
Cell detachment solution
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
100 mL
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
79,40 €
500 mL
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
192,00 €
Informazioni su questo articolo
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.75
MDL number:
Concentration:
400-600 units/mL
79,40 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
sterility
sterile-filtered
Quality Segment
form
liquid
concentration
400-600 units/mL
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable, single cell analysis: suitable
impurities
≤1 EU/mL endotoxin
pH
6.8-7.8
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
General description
La soluzione Accutase® (in tampone fosfato di Dulbecco, DPBS, priva di Ca++ o Mg++) contiene enzimi proteolitici e collagenolitici per il distacco delle cellule. È adatta al distacco di routine di cellule da contenitori per colture tissutali in plastiche standard o in plastiche con rivestimenti che facilitano l′adesione. Accutase viene preferita alla tripsina per il distacco di cellule in quanto facilita il distacco delle cellule dai recipienti di coltura con minori danni. È per questo motivo che Accutase viene spesso usata per il trattamento di cellule sensibili o per l′analisi di marker di superficie.
Application
Questo prodotto si è dimostrato efficace per il distacco di fibroblasti primari, cellule endoteliali, neuroni, linee cellulari tumorali e cellule di insetti Funziona eccezionalmente bene nel distacco delle cellule per l'analisi dei marcatori della superficie cellulare, per i test di crescita di virus e la citometria a flusso, nonché per lo scale-up in bioreattore. Non contiene prodotti derivati da mammiferi o batteri.
La soluzione Accutase® è stata utilizzata per la dissociazione o la digestione, fino alle singole cellule, di gruppi di cellule che non sono aderenti, ma che crescono in un cluster aggregato, come ad esempio le cellule tumorali cerebrali, le cellule staminali pluripotenti indotte (IPSC) e cellule di glioblastoma[1].
Idoneo per l′impiego nella preparazione di sospensioni di cellule singole per successivo sequenziamento.
Features and Benefits
Liquido pronto all'uso costituito da una miscela brevettata di enzimi proteolitici e collagenolitici da utilizzare nella dissociazione di cellule da supporti in plastica standard o da plastiche con coating per l′adesione.
Preparation Note
Preparato in PBS di Dulbecco (0,2 g/L KCl, 0,2 g/L KH2PO4, 8 g/L NaCl, e 1,15 g/L Na2HPO4) contenente 0,5 mM EDTA•4Na e 3 mg/L rosso fenolo. Per informazioni sull'utilizzo del prodotto fare riferimento alla scheda tecnica sul nostro sito Web
Questo prodotto contiene rosso fenolo. Il prodotto viene spedito in ghiaccio secco e potrebbe esserci un significativo accumulo di CO2 nella confezione. E′ possibile che la CO2 entri in soluzione ne abbassi leggermente il pH conferendo un colore giallo-arancio (a pH 6,8 circa). La soluzione dovrebbe essere ancora adatta all'uso così com'è, o è possibile aggiungere idrossido di sodio per regolarne il pH. Un flacone di Accutase completamente congelato è di colore giallo e passa a un colore arancione quando si scongela. Una volta disimballato, il prodotto può essere ricongelato o messo direttamente in frigorifero per un uso successivo. Non scongelare il prodotto in un bagno di acqua calda. Accutase è sensibile a temperature superiori a 37 °C e viene inattivato dopo 45 minuti a 37 °C. Si consiglia di scongelare il prodotto in frigorifero per una notte o in una vasca di acqua fredda di rubinetto per 1-1,5 ore. Agitare il flacone di Accutase dopo lo scongelamento per consentire agli ingredienti di entrare in soluzione in modo uniforme. Questi prodotti non devono essere riscaldati prima di essere utilizzati. Usare subito una volta tolto dal frigorifero e rimettere in frigorifero dopo l'uso.
Legal Information
Accutase is a registered trademark of Innovative Cell Technologies, Inc.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
SCR005SCR104A7089
Accutase® sterile-filtered, suitable for cell culture
Sigma-Aldrich
A6964
Accutase®
Accumax™ sterile-filtered, suitable for cell culture
Sigma-Aldrich
A7089
Accumax
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable, single cell analysis: suitable
technique(s)
-
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable, single cell analysis: suitable
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
solution
concentration
400-600 units/mL
concentration
-
concentration
-
concentration
1 ×
sterility
sterile-filtered
sterility
-
sterility
-
sterility
sterile-filtered
storage temp.
−20°C
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
−20°C
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
Classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Domande
1–10 di 11 domande  
  1. Is Accutase Solution A6964 animal-origin free? Is serum free?
    1 risposta
    1. As per the Product Information Sheet, the Accutase solution does not contain mammalian or bacterial-derived products. This solution is supplied as a sterile, ready-to use, frozen liquid. This product is serum free.
      Utile?
  2. Can accutase be thawed, aliquoted, and refrozen at -20 to preserve it longer?
    1 risposta
    1. Yes, this product is stable after undergoing several freeze/thaw cycles. The thawed product may be aliquoted and stored at –20 °C or stored for up to 2 months at 4°C.
      The graphic below demonstrates the freeze/thaw stability of Accutase.
      Utile?
  3. On the Innovative cell technologies website it says that accumax is the same as accutase but with 3x the amount of enzymes. Why did the technician here answer that it contains DNAse?
    1 risposta
    1. Thank you for calling this to our attention. The manufacturer, Innovative Cell Technologies, has been contacted regarding this matter. The manufacturer has confirmed that both Accutase and Accumax products DO contain a small amounts of DNAse. The concentration is not measured, but it is present in the formulation. In addition, both products also contain 0.5 mM EDTA.
      Utile?
  4. What is the difference between Accutase and Accumax?
    1 risposta
    1. Accutase is a mixture of non-mammalian proteases.  Accumax is accutase that has been augmented with DNase to reduce clumping associated with DNA release from damaged cells.
      Utile?
  5. Will Product A6964, Accutase® solution, work on tissue?
    1 risposta
    1. This product is not tested for tissue, but it should work on soft tissue.
      Utile?
  6. Does Product A6964, Accutase® solution, contain animal components?
    1 risposta
    1. Accutase is purified from a marine invertebrate.  There are no other animal or bacterial derived proteins present.
      Utile?
  7. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 risposta
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      Utile?
  8. What is the concentration of Product A6964, Accutase® solution?
    1 risposta
    1. This product is typically at a concentration of 400-600 units/mL.
      Utile?
  9. How can I inactivate Accutase® with fetal bovine serum?
    1 risposta
    1. Due to its gentle nature Accutase® cell detachment solution usually does not need to be neutralized following cell passaging. Accutase® is also heat inactivated after 45 minutes at 37°C. If this method of neutralization does not work for your cells, or if you want to neutralize Accutase® in a shorter period of time, the addition of 10% FBS containing media will accomplish this task. Experiments have shown that diluting a sample of Accutase® with 10% with fetal bovine serum achieved an environment similar to that found in cell culture. Measurements of the enzyme activity in this diluted sample showed decreased activity over time, falling below that of the required level for cell detachment (>175 units/mL). After about 6 minutes of serum interaction, the enzyme activity of Accutase® was well below this level, demonstrating effective inhibition by FBS.
      Utile?
  10. What is the appropriate cell dissociating product to be used for ES cells that will be injected into blastocysts?
    1 risposta
    1. Accutase®, product A6964, or Accumax™ (Accutase® with DNase), product A7089, will work well for dissociation of ES cells. The Accutase® product has protease and dispase activity to dissociate the cells.  The Accumax™ product also has DNase to limit the aggregation that is caused by DNA released from ruptured cells during the dissociation/scraping.Please see the reference and link below for more information on the use of Accutase® with ES cells:Mol Reprod Dev. 2008 May;75(5):818-27
      Utile?
1–10 di 11 domande  