Documenti
70663
Millipore
Proteinasi K
Highly active serine protease that exhibits broad cleavage specificity on native and denatured proteins and is widely used in the purification of DNA and RNA.
Sinonimo/i:
Endopeptidasi K
About This Item
Numero CAS:
Classificazione EC (Enzyme Commission):
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.85
Livello qualitativo
Forma fisica
solid
PM
28.93 kDa
Produttore/marchio commerciale
Novagen®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
tecniche
DNA extraction: suitable
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Proteinase K is a highly active 28,904-Daserine protease isolated from the fungusTritirachium album. The enzyme exhibitsbroad cleavage specificity on native anddenatured proteins and is widely used in thepurification of DNA and RNA. Its activityis increased in the presence of denaturantssuch as SDS (1%) and elevated temperature(50-60°C). The recommended workingconcentration is 50-100 µg/ml for proteinremoval and enzyme inactivation, and up to2 mg/ml for tissue treatment. The Proteinase K,Lyophilized powder can be prepared as a20 mg/ml stock solution in water and storedin aliquots at -20°C. The enzyme is alsoavailable as a ready-to-use concentrated stocksolution (600 mAU/ml) that is convenientfor routine use in most applications. 1 mgof Proteinase K is the equivalent of 30 mAU(AU = Anson unit). The Novagen ProteinaseK products are free of detectable DNase andRNase
Applicazioni
Utile per l′inattivazione proteolitica delle nucleasi durante l′isolamento di DNA ed RNA.
Rimuove le endotossine che si legano alle proteine cationiche come lisozima e ribonucleasi A.
Segnalato come utile per l′isolamento dei mitocondri epatici, di lievito e di fagiolo mungo
Determinazione della localizzazione degli enzimi sulle membrane
Trattamento di sezioni di tessuto incluse in paraffina per esporre i siti di legame dell′antigene per la marcatura dell′anticorpo.
Digestione delle proteine da campioni di tessuto cerebrale per la ricerca sui prioni nell′encefalopatia spongiforme trasmissibile (EST).
Azioni biochim/fisiol
La proteinasi K è una serin proteasi stabile e molto reattiva. Le evidenze emerse da studi sulla struttura cristallina e molecolare indicano che l′enzima appartiene alla famiglia delle subtilisine con una triade catalitica nel sito attivo (Asp39-His69-Ser224). È stabile in un vasto assortimento di ambienti: pH, sali tampone, detergenti (SDS) e temperatura. In presenza di SDS 0,1-0,5%, la proteinasi K conserva la sua attività e digerisce una serie di proteine e nucleasi nelle preparazioni di DNA senza compromettere l′integrità del DNA isolato.
Attenzione
Toxicity: Harmful (C)
Definizione di unità
One AU (AU = Anson unit) is defined as the amount of enzyme that liberates 1.0 µmol (181 µg) of tyrosine from casein per minute at pH 7.5 at 37°C.
Note legali
NOVAGEN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
Health hazardExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
Yang Sui et al.
Nucleic acids research, 50(12), 6890-6902 (2022-06-25)
Ribonucleotides can be incorporated into DNA during replication by the replicative DNA polymerases. These aberrant DNA subunits are efficiently recognized and removed by Ribonucleotide Excision Repair, which is initiated by the heterotrimeric enzyme RNase H2. While RNase H2 is essential
Jai Rautela et al.
Cancer immunology research, 3(11), 1207-1217 (2015-07-23)
Metastatic progression is the major cause of breast cancer-related mortality. By examining multiple syngeneic preclinical breast cancer models in mice lacking a functional type-I interferon receptor (Ifnar1(-/-) mice), we show that host-derived type-I interferon (IFN) signaling is a critical determinant
A Digaitiene et al.
Journal of applied microbiology, 112(4), 732-742 (2012-02-09)
To screen five strains of lactic acid bacteria (LAB) isolated from rye sourdoughs for the potential production of antimicrobial substances. Lactobacillus sakei KTU05-06, Pediococcus acidilactici KTU05-7, Pediococcus pentosaceus KTU05-8, KTU05-9 and KTU05-10 isolated from rye sourdoughs were investigated for the
Jae Wook Hyeon et al.
Scientific reports, 5, 14944-14944 (2015-10-10)
Prion diseases are associated with the conformational conversion of the physiological form of cellular prion protein (PrP(C)) to the pathogenic form, PrP(Sc). Compounds that inhibit this process by blocking conversion to the PrP(Sc) could provide useful anti-prion therapies. However, no
Lydia Kapsenberg et al.
iScience, 25(8), 104677-104677 (2022-07-19)
Predicting the potential for species adaption to climate change is challenged by the need to identify the physiological mechanisms that underpin species vulnerability. Here, we investigated the sensitivity to ocean acidification in marine mussels during early development, and specifically the