Documenti
34852-M
Sigma-Aldrich
Ethyl alcohol, pure
greener alternative
≥99.8%, suitable for HPLC, absolute
Sinonimo/i:
Alcol etilico
About This Item
Formula condensata:
CH3CH2OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
46.07
Beilstein:
1718733
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12190000
ID PubChem:
NACRES:
NA.21
product name
Etanolo, absolute, suitable for HPLC, ≥99.8%
Densità del vapore
1.59 (vs air)
Tensione di vapore
44.6 mmHg ( 20 °C)
Grado
absolute
Saggio
≥99.8%
Forma fisica
liquid
Temp. autoaccensione
683 °F
Limite di esplosione
19 %, 60 °F
Caratteristiche più verdi
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
tecniche
HPLC: suitable
Impurezze
≤0.001% free acid (as CH3COOH)
≤0.001% non-volatile matter
≤0.2% water (Karl Fischer)
≤1 ppb fluorescence (quinine) at 254 nm
≤1 ppb fluorescence (quinine) at 365 nm
Trasmittanza
210 nm, ≥20%
225 nm, ≥50%
240 nm, ≥80%
260 nm, ≥98%
Indice di rifrazione
n20/D 1.3600 (lit.)
pH
7 (20 °C, 10 g/L)
P. eboll.
78 °C (lit.)
Punto di fusione
−114 °C (lit.)
Densità
0.789 g/mL at 25 °C (lit.)
Formato
neat
Categoria alternativa più verde
Stringa SMILE
CCO
InChI
1S/C2H6O/c1-2-3/h3H,2H2,1H3
LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Ci impegniamo a fornire prodotti verdi alternativi che soddisfino almeno uno dei 12 principi della chimica verde. Questo prodotto è una specie di etanolo biorinnovabile che soddisfa il 5° principio della chimica verde in materia di "Solventi e ausiliari più sicuri” e il 7° principio, riferito all′”Uso di materie prime rinnovabili”.
Applicazioni
L′etanolo può essere usato per quanto segue:
  • Preparazione di film sottili nanocompositi di PANI/MnFe2O4 per studiarne le proprietà ottiche e il comportamento capacitivo
  • Preparazione di estratti di Andrographis paniculata per l′analisi fingerprint HPLC per lo studio della loro composizione e delle loro attività biologiche
  • Come fase mobile per la separazione mediante HPLC di paritaprevir, ritonavir e ombitavsir nelle forme farmaceutiche
  • Per la valutazione degli effetti anti-solvente di tre solventi con l′obiettivo di determinare le quantità di principio attivo paracetamolo e delle sue due impurezze che precipitano durante il lavaggio
Avvertenza
Valida solo in Germania: Non per produzione1
Nota a piè di pagina
1La distribuzione e l′uso di alcol etilico in Svizzera richiedono una licenza dalla Amministrazione Federale Svizzera Alcol.
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
55.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
13 °C - closed cup
Choose from one of the most recent versions:
Certificati d'analisi (COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
Possiedi già questo prodotto?
Visita l’Archivio dei documenti
Fabrication of thin film dye sensitized solar cells with solar to electric power conversion efficiency over 10%.
Ito S, et al.
Thin Solid Films, 516(14), 4613-4619 (2008)