Documenti
32221-M
Sigma-Aldrich
Ethyl alcohol, pure
≥99.8% (GC), absolute, puriss. p.a.
Sinonimo/i:
Alcol etilico
About This Item
Formula condensata:
CH3CH2OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
46.07
Beilstein:
1718733
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
15101802
ID PubChem:
NACRES:
NA.05
product name
Etanolo, puriss. p.a., absolute, ≥99.8% (GC)
Densità del vapore
1.59 (vs air)
Tensione di vapore
44.6 mmHg ( 20 °C)
Grado
absolute
puriss. p.a.
Saggio
≥99.8% (GC)
Forma fisica
liquid
Temp. autoaccensione
683 °F
Limite di esplosione
19 %, 60 °F
Impurezze
furfural, in accordance
≤0.0001% free alkali (as NH3)
≤0.0001% heavy metals (as Pb)
≤0.0003% KMnO4 red. matter (as O)
≤0.0005% free acid (as CH3COOH)
≤0.001% acetone (GC)
≤0.001% aldehydes (as CH3CHO)
≤0.001% non-volatile matter
≤0.003% 2-propanol
≤0.003% carbonyl compounds (as CO)
≤0.02% methanol (GC)
≤0.05% iso-amyl alcohol
≤0.2% water (Karl Fischer)
Indice di rifrazione
n20/D 1.3600 (lit.)
n20/D 1.3614-1.3618
pH
7 (20 °C, 10 g/L)
P. eboll.
78 °C (lit.)
Punto di fusione
−114 °C (lit.)
Densità
0.789 g/mL at 25 °C (lit.)
Cationi in tracce
Al: ≤0.5 ppm
B: ≤0.02 ppm
Ba: ≤0.1 ppm
Ca: ≤0.5 ppm
Cd: ≤0.05 ppm
Co: ≤0.02 ppm
Cr: ≤0.02 ppm
Cu: ≤0.02 ppm
Fe: ≤0.1 ppm
Mg: ≤0.1 ppm
Mn: ≤0.02 ppm
Ni: ≤0.02 ppm
Pb: ≤0.1 ppm
Sn: ≤0.1 ppm
Zn: ≤0.1 ppm
Stringa SMILE
CCO
Compatibilità
complies for UV absorption
complies for appearance
complies for identity A
complies for identity B
passes test for reaction against H2SO4
Formato
neat
InChI
1S/C2H6O/c1-2-3/h3H,2H2,1H3
LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
L'etanolo è stato usato come mezzo di dispersione per nanoparticelle d'argento.
Può essere utilizzato nei seguenti studi:
  • Sintesi idrotermale di nanobarre di ZnO monocristallo
  • Sintesi di N-(N′dodecilcarbossiamidometil)N,N,dimetilammoniopropanosolfonati.
  • Come solvente per analisi citofluorimetriche.
  • Nella preparazione di TiO2 colloidale (dimensione delle particelle= 20 nm).
Nota a piè di pagina
1La distribuzione e l′uso di alcol etilico in Svizzera richiedono una licenza dalla Amministrazione Federale Svizzera Alcol.
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
55.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
13 °C - closed cup
Choose from one of the most recent versions:
Certificati d'analisi (COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
Possiedi già questo prodotto?
Visita l’Archivio dei documenti
Francesca Filon Larese et al.
Toxicology, 255(1-2), 33-37 (2008-11-01)
There is a growing interest on nanoparticle safety for topical use. The benefits of nanoparticles have been shown in several scientific fields, but little is known about their potential to penetrate the skin. This study aims at evaluating in vitro
Fabrication of thin film dye sensitized solar cells with solar to electric power conversion efficiency over 10%.
Ito S, et al.
Thin Solid Films, 516(14), 4613-4619 (2008)
Christophe Tastet et al.
Proteomics, 3(2), 111-121 (2003-02-26)
Several zwitterionic detergents differing in their polar heads, linker parts and hydrophobia tail were synthesized and evaluated for their efficiency in protein solubilizers for two-dimensional electrophoresis. A model system consisting of human red blood cell ghosts was used for this