Merck
Tutte le immagini(5)
Documenti
1.07017
Supelco
Ethyl alcohol, pure
greener alternative
≥99.5% (GC), EMPARTA® ACS reagent, for extraction and analytical purposes
Sinonimo/i:
Etanolo, Alcol etilico
About This Item
Formula condensata:
CH3CH2OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
46.07
Beilstein:
1718733
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12191502
Numero indice EU:
200-578-6
NACRES:
NB.21
product name
Etanolo assoluto, for analysis EMPARTA® ACS
Grado
ACS reagent
for analytical purposes
for extraction
reagent grade
absolute
Livello qualitativo
Densità del vapore
1.59 (vs air)
Tensione di vapore
44.6 mmHg ( 20 °C)
59 hPa ( 20 °C)
Nome Commerciale
EMPARTA®
Saggio
≥99.5% (GC)
Forma fisica
liquid
Temp. autoaccensione
683 °F
Potenza
6200 mg/kg LD50, oral (Rat)
Limite di esplosione
19 %, 60 °F
Caratteristiche più verdi
Safer Solvents and Auxiliaries
Safer Solvents and Auxiliaries
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Impurezze
≤0.0002% Substances reducing potassium permanganate (as O)
≤0.0002 meq/g Titrable base
≤0.0005 meq/g Titrable acid
≤0.001% Acetone (GC)
≤0.01% 2-Propanol (GC)
≤0.1% Methanol (GC)
Residuo dopo evaporazione
≤0.001%
Colore
APHA: ≤10
Indice di rifrazione
n20/D 1.3600 (lit.)
pH
7.0 (20 °C, 10 g/L in H2O)
P. eboll.
78 °C (lit.)
Punto di fusione
−114 °C (lit.)
Temp. transizione
flash point 12 °C
Densità
0.789 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
environmental
food and beverages
industrial qc
pharmaceutical
sample preparation
Formato
neat
Categoria alternativa più verde
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
CCO
InChI
1S/C2H6O/c1-2-3/h3H,2H2,1H3
LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Ci impegniamo a fornire prodotti verdi alternativi che soddisfino almeno uno dei 12 principi della chimica verde. Questo è un prodotto Biorenewable alternativo ai solventi di origine petrolchimica. L′etanolo è un solvente verde preferibile dal punto di vista ambientale ed è pertanto in linea con i principi relativi all′utilizzo di "Solventi e ausiliari più sicuri” e all′”Uso di materie prime rinnovabili”. Per maggiori informazioni,  cliccare qui
EMD Millipore offre solventi di grado EMPARTA per usi di routine in laboratori analitici. I solventi di grado EMPARTA soddisfano meno parametri di test rispetto agli EMSURE, ma sono ancora di alta qualità. I solventi EMPARTA sono conformi alle regole e sono ideali per tutta una serie di applicazioni analitiche.
Risultati analitici
Purezza (GC): ≥ 99,5 %
Identificazione (IR): conforme
Colore: ≤ 10 Hazen
Solubilità in acqua: conforme
Acido titolabile: ≤ 0,0005 meq/g
Base titolabile: ≤ 0,0002 meq/g
Acetone (GC): ≤ 0,001 %
Metanolo (GC): ≤ 0,1 %
2-Propanolo (GC): ≤ 0,01 %
Acetone, Isopropil Alcol (ACS): conforme
Sostanze che riducono potassio permanganato (come O): ≤ 0,0002 %
Sostanze che riducono potassio permanganato (ACS): conforme
Sostanze facilmente carbonizzabili: conforme
Residuo di evaporazione: ≤ 0,001 %
Acqua: ≤ 0,2 %
Nota a piè di pagina
1La distribuzione e l′uso di alcol etilico in Svizzera richiedono una licenza dalla Amministrazione Federale Svizzera Alcol.
Note legali
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
55.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
13 °C - closed cup
Visita l’Archivio dei documenti
Enrique Ros et al.
Lab on a chip, 20(5), 958-972 (2020-01-29)
Cell migration is a key function in a myriad of physiological events and disease conditions. Efficient, quick and descriptive profiling of migration behaviour in response to different treatments or conditions is highly desirable in a series of applications, ranging from
Contenuto correlato
Why should you have to choose between solvents that are ecological and those that are reliable? Enjoy both at once with our biorenewable and greener solutions. Cyrene™ solvent is a new dipolar aprotic alternative to common REACH restricted solvents, such as N methyl-2-pyrrolidone (NMP) and Dimethylformamide (DMF).
Our ergonomic 1 L HDPE bottle for acids, bases, and solvents provide an alternative to glass chemical bottles for lab safety in pouring & handling of hazardous chemicals in the laboratory.