Vai a
02483
Etanolo
standard for GC
greener alternative
Alternativa più ecologica
Sinonimo/i:
Alcol etilico
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
1 mL
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
42,70 €
5 mL
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
57,50 €
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
CH3CH2OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
46.07
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
EC Number:
200-578-6
Beilstein/REAXYS Number:
1718733
MDL number:
42,70 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
grade
analytical standard
Quality Segment
vapor density
1.59 (vs air)
vapor pressure
44.6 mmHg ( 20 °C)
assay
≥99.9% (GC)
autoignition temp.
683 °F
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
expl. lim.
19 %, 60 °F
greener alternative product characteristics
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
refractive index
n20/D 1.3600 (lit.), n20/D 1.362
bp
78 °C (lit.)
mp
−114 °C (lit.)
application(s)
environmental
format
neat
greener alternative category
SMILES string
CCO
InChI
1S/C2H6O/c1-2-3/h3H,2H2,1H3
InChI key
LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
General description
L′etanolo è un liquido limpido e incolore che può essere preparato grazie alla fermentazione di alcuni carboidrati. È l′ingrediente principale delle bevande alcoliche ed è usato diffusamente come solvente e conservante nelle preparazioni farmaceutiche. Come solvente di sostanze destinate al contatto o al consumo da parte degli esseri umani, è ampiamente usato in coloranti, profumi, aromi e medicinali. L′etanolo ha un effetto depressivo sul sistema nervoso centrale (SNC) e, a causa dei suoi effetti psicotropi, è considerato una droga. Benché il meccanismo d'azione dell′etanolo sia complesso e coinvolga diversi sistemi cerebrali, questa sostanza è principalmente un agonista dei recettori GABA. È anche un additivo della benzina e viene utilizzato principalmente come parziale sostituto del petrolio nei carburanti in quanto può ridurre i livelli di CO e CO2 durante l'emissione rispetto ad altri combustibili fossili.In base alle norme internazionali sui biocidi, tra cui rientrano a titolo esemplificativo e non esaustivo, il Federal Insecticide Fungicide and Rodenticide Act dell′EPA (USA), la Biocidal Products Regulation dell’Unione Europea, le norme emanate dalla Pest Management Regulatory Agency canadese, il Biocidal Products Regulation turco, il Consumer Chemical Products and Biocide Safety Management Act (K-BPR) coreano, questo prodotto non è indicato per l′uso come biocida.
Application
L′etanolo è stato usato come standard interno nell′analisi GC-MS per la determinazione del metanolo e del glicerolo libero nel biodiesel. Può essere stato usato come standard di riferimento nell′analisi GC per la determinazione dell′etanolo nella birra.
Features and Benefits
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. Ethanol is environmentally preferable green solvent and thus it aligns with "Safer Solvents and Auxiliaries". Click here for more information.
Other Notes
1La distribuzione e l′uso di alcol etilico in Svizzera richiedono una licenza dalla Amministrazione Federale Svizzera Alcol.
Le vendite potrebbero essere soggette a restrizioni.
Sulla nostra piattaforma online ChemisTwin® per NMR è possibile individuare, tra quelli disponibili, un Materiale di Riferimento digitale per questo prodotto. Grazie al portale ChemisTwin® potrete utilizzare questo “gemello digitale” per confermare l′identità del vostro campione o determinare quantitativamente il composto di interesse (con uno standard digitale esterno). Bastano pochi click del mouse per visualizzare uno spettro NMR della vostra sostanza e confrontarlo online con quello del vostro campione. Per saperne di più, cliccate qui e cominciate la vostra prova gratuita
Disclaimer
The product is not intended for use as a biocide under global biocide regulations, including but not limited to US EPA′s Federal Insecticide Fungicide and Rodenticide Act, European Biocidal Products Regulation, Canada’s Pest Management Regulatory Agency, Turkey’s Biocidal Products Regulation, Korea’s Consumer Chemical Products and Biocide Safety Management Act (K-BPR) and others.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
0289002851
Etanolo standard for GC
Supelco
02483
Etanolo
Etanolo purum, fine spirit, denaturated with 2% 2-butanone, F25 MEK1, ~96% (based on denaturant-free substance)
Sigma-Aldrich
02890
Etanolo
Etanolo
Sigma-Aldrich
02851
Etanolo
description
standard for GC
description
purum, fine spirit, denaturated with 2% 2-butanone, F25 MEK1, ~96% (based on denaturant-free substance)
description
-
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable, HPLC: suitable
technique(s)
-
technique(s)
GC/MS: suitable
grade
analytical standard
grade
purum
grade
-
application(s)
environmental
application(s)
-
application(s)
food and beverages
format
neat
format
neat
format
neat
assay
≥99.9% (GC)
assay
~96% (based on denaturant-free substance)
assay
-
vapor pressure
44.6 mmHg ( 20 °C)
vapor pressure
44.6 mmHg ( 20 °C)
vapor pressure
44.6 mmHg , 44.6 mmHg ( 20 °C)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Etanolo
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
55.4 °F - closed cup
flash_point_c
13 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)