Scegli un formato
| A voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
100 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 124,00 € |
500 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 483,00 € |
1 g | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 856,00 € |
2.5 g | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 1900,00 € |
124,00 €
biological source
Clostridium histolyticum
sterility
non-sterile
form
lyophilized
collagenase activity
>1.5 U/mg (Lyophilizate, Collagenase activity)
packaging
pkg of 1 g (11249002001), pkg of 100 mg (11213857001), pkg of 2.5 g (11213873001), pkg of 500 mg (11213865001)
manufacturer/tradename
Roche
concentration
0.5-2.5 mg/mL
technique(s)
tissue processing: suitable
color
light brown to brown
solubility
water: soluble
NCBI accession no.
application(s)
life science and biopharma
foreign activity
Clostripain 24.099 U/mg, Protease 4.4 U/mg (Proteases), Trypsin 53.428 U/mg (with BAEE)
storage temp.
2-8°C
General description
Nota: La collagenasi P è una preparazione non sterile ottenuta dal surnatante di colture di Clostridium histolyticum. Non è concepita né destinata all'isolamento di isole pancreatiche per il trapianto nell′uomo e non deve pertanto essere utilizzata a tale scopo.
Application
Biochem/physiol Actions
attività della collagenasi: >1.5 U/mg (secondo Wünsch) (+25 °C, 4-fenil-azobenzil-ossicarbonil-Pro-Leu-Gly-Pro-D-Arg come substrato)
Attività enzimatiche contaminanti: tripsina, clostripaina e attività proteolitica totale
La collagenasi P ha un'attività collagenasica molto elevata (>1,5U/mg) ed è stata testata per l'isolamento delle isole pancreatiche di topo.
Specificità: la collagenasi degrada il collagene nativo. La clostripaina, gli enzimi simil-tripsina e le proteasi neutre degradano anche altre proteine.
Features and Benefits
liofilizzato non sterile
Preparation Note
Inibitori:
inibitori delle collagenasi: EDTA, EGTA, Cis, His, DTT, 2-mercaptoetanolo
La collagenasi non è inibita dal siero.
Inibitori della clostripaina: TLCK
Inibitori della tripsina: aprotinina, inibitori della tripsina (ad es bianco d′uovo, soia)
Concentrazione di lavoro: da 0,5 a 2,5 mg/mL
0,5-1,5 mg/mL per l'isolamento delle isole pancreatiche dal pancreas di topo e di ratto.
Circa 2 mg/mL per l'isolamento degli adipociti.
Condizioni di stoccaggio (soluzione di lavoro): da -15 a -25°C
La soluzione ricostituita è stabile ad una temperatura compresa tra -15 e -25°C. Preparare aliquote adeguate ed evitare congelamenti e scongelamenti ripetuti.
Other Notes
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) tissue processing: suitable | technique(s) tissue processing: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) - |
| biological source Clostridium histolyticum | biological source Clostridium histolyticum | biological source Clostridium histolyticum | biological source Clostridium histolyticum |
| application(s) life science and biopharma | application(s) life science and biopharma | application(s) - | application(s) diagnostic assay manufacturing |
| concentration 0.5-2.5 mg/mL | concentration ~1 mg/mL (Isolation of rat hepatocytes), ~2 mg/mL (Isolation of adipocytes) | concentration - | concentration - |
| form lyophilized | form lyophilized | form powder | form powder |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
does not flash
flash_point_c
does not flash
hcodes
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?