Scegli un formato
| A voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
1 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 101,00 € |
5 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 278,00 € |
20 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 625,00 € |
Informazioni su questo articolo
101,00 €
biological source
Porcine
Quality Segment
form
lyophilized powder
specific activity
≥4 units/mg protein
mol wt
25.9 kDa
packaging
pkg of 1 μmol
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
pH
8
suitability
suitable for
foreign activity
Trypsin ≤50 BAEE units/mg protein
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
General description
Application
Biochem/physiol Actions
Packaging
Other Notes
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| specific activity ≥4 units/mg protein | specific activity ≥4.0 units/mg protein (biuret) | specific activity ≥4.0 units/mg protein | specific activity ≥4.0 units/mg protein |
| biological source Porcine | biological source Porcine pancreas | biological source Porcine pancreas | biological source - |
| technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) - | technique(s) - | technique(s) - |
| form lyophilized powder | form lyophilized powder | form suspension | form lyophilized powder |
| suitability suitable for | suitability - | suitability - | suitability - |
| shipped in dry ice | shipped in - | shipped in - | shipped in - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Elastase from porcine pancreas
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?