11442074001
Roche
BM-Purple
Roche, pkg of 100 mL, solution
Sinonimo/i:
chromogenic substrate
Scegli un formato
165,00 €
Scegli un formato
About This Item
165,00 €
Prodotti consigliati
Stato
solution
Livello qualitativo
Confezionamento
pkg of 100 mL
Produttore/marchio commerciale
Roche
Colore
dark purple
Solubilità
H2O: insoluble
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Appearance prior to use: light yellow color;
After color development: dark purple
Applicazioni
Componenti
Nota sulla preparazione
Working solution: Solubility in water: insoluble.
Altre note
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
does not flash
Punto d’infiammabilità (°C)
does not flash
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?