Documenti fondamentali
11175025910
Roche
Kit per marcatura RNA DIG (SP6/T7)
greener alternative
sufficient for 2 x 10 labeling reactions, kit of 1 (12 components), suitable for hybridization, suitable for Southern blotting
Sinonimo/i:
labeling di RNA, sistema DIG
Scegli un formato
2 X 10 REACTIONS
905,00 €
905,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
2 X 10 REACTIONS
905,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41105500
905,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
impiego
sufficient for 2 x 10 labeling reactions
Livello qualitativo
Confezionamento
kit of 1 (12 components)
Produttore/marchio commerciale
Roche
Caratteristiche più verdi
Designing Safer Chemicals
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
tecniche
Northern blotting: suitable
Southern blotting: suitable
hybridization: suitable
Categoria alternativa più verde
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
Tempo del saggio: 145 minuti
Materiali del campione
  • DNA plasmidico linearizzato
  • Prodotto della PCR
Principio
Il kit per la marcatura dell′RNA con DIG produce sonde a RNA a singolo filamento, marcate con DIG, di lunghezza nota. La RNA polimerasi SP6 o T7 trascrive le sonde in vitro dallo stampo di DNA (in presenza di digossigenina-UTP).
Marcatura dell′RNA tramite trascrizione in vitro
Il DNA da trascrivere viene clonato nel sito polylinker di vettori di trascrizione appropriati (per es., pSPT 18 o 19), che contengono promotori per le RNA polimerasi SP6 e/o T7. Il DNA di stampo adiacente viene linearizzato in corrispondenza di un sito adatto e con le RNA polimerasi si producono trascritti “run-off”. DIG-UTP viene incorporato nel trascritto. Ogni 20-25° nucleotide dell′RNA di nuova sintesi vi è un DIG-UTP. Dal momento che nella reazione di trascrizione standard la concentrazione dei nucleotidi non diviene un fattore limitante, la reazione può generare grandi quantità di RNA marcato.
Il nostro impegno è fornire prodotti alternativi verdi che aderiscano ad almeno uno dei 12 principi della chimica verde. Questo prodotto è concepito come un prodotto chimico più sicuro. Il sistema DIG ha dimostrato di essere un′alternativa, sensibile ed efficace in rapporto al costo, all′uso della radioattività per la marcatura e il rilevamento degli acidi nucleici. Sono disponibili numerose pubblicazioni che dimostrano la versatilità del sistema DIG, per cui l′uso della radiomarcatura non è più l′unica opzione per la marcatura del DNA per l′ibridazione.
Kit per la marcatura dell′RNA con digossigenina-UTP tramite trascrizione in vitro con le polimerasi SP6 e T7. Con questo metodo si producono sonde a RNA a singola elica di lunghezza nota da usare in una serie di tecniche di ibridazione.
Specificità
Sensibilità e specificità
Le sonde a RNA marcate con DIG sono in grado di rilevare geni in singola copia in appena 1 μg di DNA di mammifero in un saggio che rispetti le seguenti condizioni: Miscela di ibridazione contenente 20-100 ng di sonda marcata per mL, rilevamento della sonda legata con anti-DIG-AP e visualizzazione con il substrato luminescente CDP-Star.
Inattivazione termica: Arrestare la reazione con l′aggiunta di 2 μL di EDTA 0,2 M (pH 8.0).
Applicazioni
Per la marcatura dell′RNA con DIG-11-UTP tramite trascrizione in vitro con le polimerasi SP6 e T7. I trascritti “run off” marcati con DIG sono sintetizzati con elevata efficienza e possono essere usati in una serie di tecniche di ibridazione:
  • Northern blot[1]
  • Southern blot
  • Ibridazioni in situ[2][3][4]
  • Plaque lift o colony lift
  • Esperimenti di protezione dell′RNAsi
Grazie a sistemi di rilevamento molto specifici e sensibili, è possibile usare le sonde marcate con DIG per rilevare geni in singola copia su 1 μg di DNA umano totale.
Nota: Il legame tra DIG e UTP è resistente agli alcali, dunque l′RNA marcato con DIG può essere frammentato con un trattamento alcalino. Una lieve riduzione della dimensione della sonda a RNA marcata con DIG può renderla più adatta a certe applicazioni di ibridazione in situ.
Confezionamento
1 kit comprende 12 componenti.
Qualità
Principio del test: Lo stampo di DNA da trascrivere viene clonato nel sito polylinker di vettori di trascrizione appropriati che contengono promotori per le RNA polimerasi SP6 e/o T7. Dopo la linearizzazione in un sito idoneo, l′RNA viene trascritto in presenza di DIG-UTP. In condizioni standard, da 1 μg di stampo si trascrivono circa 10 μg di RNA marcato con DIG a tutta lunghezza.
Altre note
Da utilizzare solo per ricerca nelle scienze naturali. Non usare in procedure diagnostiche.
Solo come componenti del kit
N° Catalogo
Descrizione
  • pSPT18 DNA 0.25 mg/ml
  • pSPT19 DNA 0.25 mg/ml
  • Control DNA 1, pSPT18-Neo, cleaved with Pvu II 0.25 mg/ml
  • Control DNA 2, pSPT19-Neo, cleaved with Pvu II 0.25 mg/ml
  • DIG-labeled Control RNA, DIG-labeled "antisense" neo RNA 100 ng/µl
  • Unlabeled Control RNA, neo poly (A) "sense" RNA 200 µg/ml
  • NTP Labeling Mixture 10x concentrated
  • Transcription Buffer 10x concentrated
  • DNase I, RNase-free 10 U/µl
  • Protector RNase Inhibitor 20 U/µl
  • SP6 RNA Polymerase 20 U/µl
  • T7 RNA Polymerase 20 U/µl
Vedi tutto (12)
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
does not flash
Punto d’infiammabilità (°C)
does not flash
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Anna Karlgren et al.
Journal of visualized experiments : JoVE, (26)(26), doi:10-doi:10 (2009-04-21)
The high-throughput expression analysis technologies available today give scientists an overflow of expression profiles but their resolution in terms of tissue specific expression is limited because of problems in dissecting individual tissues. Expression data needs to be confirmed and complemented
Yu Liang et al.
Molecular medicine reports, 5(4), 1087-1091 (2012-01-17)
Schistosoma japonicum (S. japonicum) is an extremely harmful pathogen, which infects humans and causes severe public health problems. To date, no effective therapeutic drugs for this pathogen are available. In this study, we designed and constructed three hammerhead ribozymes targeting
Nathan Luebbering et al.
PloS one, 8(10), e76775-e76775 (2013-10-23)
The DYRKs (dual-specificity tyrosine phosphorylation-regulated kinases) are a conserved family of protein kinases that are associated with a number of neurological disorders, but whose biological targets are poorly understood. Drosophila encodes three Dyrks: minibrain/Dyrk1A, DmDyrk2, and DmDyrk3. Here we describe
Parvaneh Alizadeh et al.
Experimental eye research, 83(3), 679-687 (2006-05-11)
Cystatin C is the major inhibitor of the cysteine cathepsins. Polymorphisms in the cystatin C gene have recently been associated with the risk of developing Age-related Macular Degeneration (AMD). Oxidative stress is also thought to play a key role in
Maria Lynn Spletter et al.
Neural development, 2, 14-14 (2007-07-20)
Precise connections of neural circuits can be specified by genetic programming. In the Drosophila olfactory system, projection neurons (PNs) send dendrites to single glomeruli in the antenna lobe (AL) based upon lineage and birth order and send axons with stereotyped
Articoli
Digoxigenin (DIG) labeling methods and kits for DNA and RNA DIG probes, random primed DNA labeling, nick translation labeling, 5’ and 3’ oligonucleotide end-labeling.
Protocolli
Determine the labeling efficiency in terms of μg (expected yield of a standard labeling reaction is 20 μg of DIG labeled RNA per μg linearized template DNA after the DIG RNA labeling reaction).