ZIX7010P0C
Sistema per l′acqua pura Milli-Q® IX con erogatore E-POD®
input: potable tap water, output: type 2 water (> 5 MΩ·cm), The most advanced pure water system for the production of Elix® quality water at a flow rate of 10 L/h, with E-POD® pure water dispenser.
Sinonimo/i:
Sistema per l’acqua pura Milli-Q® IX 7010 con erogatore E-POD®
About This Item
Prodotti consigliati
Ingresso CA/CC
100 V / 240 V, 50-60 Hz
Livello qualitativo
Nome Commerciale
Milli-Q® IX
Confezionamento
pkg of 1 unit (System + E-POD®)
Caratteristiche più verdi
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Parametri
10 L/hr flow rate
200 L/day max. usage
29.7 kg operating weight (65 lb)
~2 L/min distribution flow rate
Alt. × prof. × largh.
70.2 cm (27.6 in.) × 27 cm (10.6 in.) × 21.1 cm (8.3 in.), E-POD®
system H × W × D
49.8 cm (19.6 in.) × 37.5 cm (14.8 in.) × 38 cm (15 in.)
input
feed water nature potable tap water
output
product water quality: type 2 water (> 5 MΩ·cm)
Conducibilità
0.2 μS/cm at 25 °C (water output)
Categoria alternativa più verde
Categorie correlate
Descrizione generale
Sistema per la produzione di acqua pura Milli-Q® IX 7010
Il sistema Milli-Q ® IX 7010 è una soluzione compatta, ergonomica, senza mercurio e intelligente per la purificazione dell'acqua che fornisce a richiesta acqua costantemente pura di qualità elevata.
Il sistema è composto da tre componenti separati e distinti:
- l′unità di produzione di acqua pura si presta a diverse possibilità di installazione; la manutenzione è semplificata rispetto ai sistemi precedenti.
- il serbatoio intelligente di stoccaggio dell′acqua purificata assicura la massima protezione da qualunque fonte di contaminazione esterna.
- L'erogatore al punto di utilizzo E-POD®, completamente rinnovato, per un accesso comodo e rapido ad acqua pura pressurizzata. L′interazione intuitiva è garantita dall′ampio touch screen, che visualizza i dati essenziali rassicurando in tutto e per tutto l′utente. Con ogni unità di produzione IX si possono utilizzare fino a due erogatori E-POD®, collocabili in diverse posizioni all′interno dello stesso laboratorio o in laboratori adiacenti.
L'erogatore E-POD®
ha un accesso sempre rapido e pratico all′acqua pura di tipo 2 pressurizzata. Un erogatore ergonomico e compatto, dall′uso intuitivo, che garantisce l′efficienza dell′ambiente di lavoro. Sull′interfaccia touch screen dell′E-POD® le funzioni essenziali del sistema sono sempre a portata di mano.
Applicazioni
- Per applicazioni di laboratorio critiche come: preparazione di terreni di coltura microbiologici, soluzioni coloranti per istologia e citologia, immunoistochimica (IHC), gel e tamponi per elettroforesi, western blotting, immunodosaggi (ELISA, RIA), test di dissoluzione dei farmaci, determinazione della domanda biologica d′ossigeno (BOD) e della domanda chimica d'ossigeno (COD), spettroscopia UV/Vis, titolazione, ecc. Può essere usato anche per preparare campioni per fluorometria laser, nella sintesi e nella caratterizzazione delle membrane per celle a combustibile,[1] o nella sintesi di nanocompositi per via elettrochimica.[2]
- Per applicazioni generali di laboratorio: preparazione di campioni (diluizione, estrazione...), preparazione di tamponi e reagenti, risciacquo della vetreria, ecc.
- per alimentare strumenti di laboratorio come autoclavi, lavavetrerie, camere climatiche e per test di stabilità, analizzatori clinici e coloratori per vetrini, generatori di idrogeno e sistemi per acqua ultrapura[3] (per es. il sistema Milli-Q® IQ 7000).
Erogatore E-POD®
- L′erogatore remoto E-POD® è progettato per offrire flessibilità nell′erogazione di acqua pura di Tipo 2, con erogazione a portata variabile e volumetrica.
Caratteristiche e vantaggi
- Delivers pure water quality that meets Pharmacopeia and ISO requirements.
- Easy to use with carefree maintenance.
- Delivers reliable Type 2 pure water with continuous quality monitoring.
- Compact with space-saving installation options.
- Mercury-free ECH2O® lamps use UVC LED technology to inactivate bacteria.
- Uses IPAK Gard® pre-treatment cartridge protects the reverse osmosis (RO) membrane to improve system performance.
- Elix® electrodeionization (EDI) module delivers consistently superior quality pure water with no maintenance and at low running costs.
- Intelligent pure water storage solution provides multi-targeted protection from bacterial, particulate, and CO2 contamination by using bactericidal UV lamp, a vent filter, automatic sanitization module (ASM), and an overflow sensor.
- Automatic e-record archiving.
- Integrated, simplified data management.
E-POD® Dispenser
- Provides pressurized pure water, up to 2 L/min.
- 3 different final filters can be connected to target specific contaminants and remove them right when dispensing pure water.
- 5" touchscreen with bright, colored LCD display is easy to read and convenient to use, even with gloves on. It is located at eye level and orientable (120°).
- Navigation in operating and dispensing modes is intuitive, without spending time going through multiples menus to find the information.
- Graphic icons on the display allow all users to quickly and easily operate the system.
- Comprehensive information displayed on the screen (water quality, system status, tank level, operating mode, volume dispensed) allows to always dispense the expected water quality.
- Two modes to dispense pure water:
- Variable flow (2 different flows, thanks to the dispensing wheel: low flow and full flow up to 2 L/min).
- Volumetric water dispensing automatically delivers a specific water volume, from 20 mL to 100 L (in 1 mL increments).
- The water dispenser has more than 1,500 positions (up to 30 horizontal notched positions, 360° around, and 54 vertical notched positions). Hence, daily operations are easier because the dispenser is well adapted to the size and shape of all the containers used in the laboratory.
- Can be installed on a wall-mounted horizontal articulated extension, allowing for maximum bench space.
MyMilli-Q™ Digital Services
Be fully supported by MyMilli-Q™ Remote Care online monitoring and service capability, for your lab′s maximum productivity.
- Immediate and customizable notifications of system alerts and alarms 24/7, by e-mail and SMS.
- Real-time system information, performance, water quality data and more on your computer or mobile device.
- Rapid, online diagnostics – and even remote repairs possible – by our service team.
- Full data traceability and effortless data access and retrieval capabilities facilitate audit preparation and lab accreditation.
- Online management of your service and consumable contracts.
Altre note
- Se per questo specifico prodotto (vedi N° catalogo) si desidera ricevere una country box (confezione ad hoc per il proprio paese), con guida all'uso nella lingua locale e un cavo di alimentazione adattato alla rete elettrica locale, è necessario un′ordine supplementare.
- Il prezzo al momento indicato si riferisce unicamente al prodotto contrassegnato dal numero di catalogo di cui sopra.
- È soggetto a variazioni in qualunque momento senza preavviso.
- Questo numero di catalogo non include materiali di consumo, accessori e altri prodotti e/o servizi eventualmente necessari all′installazione e al corretto funzionamento nel tempo dell′unità per la purificazione dell′acqua. I serbatoi di conservazione per i sistemi Milli-Q® IQ/IX da 25 L, 50 L o 100 L ed eventuali erogatori remoti E-POD® aggiuntivi vanno ordinati separatamente.
- Per tenere conto delle esigenze specifiche di ogni cliente in fatto di acqua purificata, consigliamo la convalida dell′acquisto da parte di uno dei nostri specialisti. Siamo a vostra disposizione per consigliarvi scrupolosamente: non esitate a contattarci!
Per ulteriori informazioni sul prodotto contattare il nostro Servizio Tecnico
Note legali
Accessorio
Prodotti correlati
Articoli
Elemental impurities in pharmaceutical drugs present a risk to human health and are regulated. Milli-Q® ultrapure water purification systems comply with the requirements for trace element analyses.
Reliable histology staining requires consistent quality pure water. See examples of GMS and H&E stains performed with various water contaminants and comparing tap vs Type 2 water.
Learn how water impurities can affect pH. Water quality defined as pure water or Type 2 water is recommended to prepare buffer solutions or measure pH.
In questo lavoro riportiamo i dati a supporto del fatto che l’acqua ultrapura Milli-Q® soddisfa i rigorosi requisiti di purezza per le analisi di elementi in tracce in campioni ambientali.
Contenuto correlato
Acqua pura di Tipo 2 dall’acqua di rete. I sistemi Milli-Q® IX sono compatti, consentono di scegliere tra 4 portate e 3 dimensioni del serbatoio e, inoltre, di monitorare la qualità dell’acqua direttamente sul touchscreen dell’erogatore.
Discover Milli-Q® IX systems for high-purity water. Ideal for general lab & sensitive techniques. Reliable Efficient Innovative. A Greener Alternative.