SCT135
Colorante blu BioTracker 405 Mitochondria
Live cell imaging mitochondrial dye that stains the membrane of mitochondria used to detect cell viability, metabolic activity and overall cell health.
Sinonimo/i:
Live cell imaging probe, Live cell mitochondrial imaging probe
Scegli un formato
300,00 €
Spedizione prevista il09 giugno 2025Dettagli
Scegli un formato
About This Item
300,00 €
Spedizione prevista il09 giugno 2025Dettagli
Prodotti consigliati
tecniche
cell based assay: suitable
Metodo di rivelazione
fluorometric
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
I coloranti BioTracker Mitochondria sono coloranti fluorogenici per la colorazione dei mitocondri in cellule vive. Capaci di attraversare le membrane, emettono una forte fluorescenza quando si accumulano nella membrana mitocondriale. Alla morte della cellula i mitocondri si depolarizzano e la colorazione si perde, il che consente il monitoraggio della vitalità cellulare.
Il colorante blu BioTracker 405 Mitochondria può essere rilevato utilizzando il canale blu del DAPI
Proprietà spettroscopiche
Assorbanza: 398 nm
Emissione: 440 nm
Applicazioni
Imaging di cellule
Colorante per cellule vive
Qualità
Assorbanza: 398 nm
Emissione: 440 nm
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
N.B: prima dell′apertura, centrifugare brevemente per raccogliere il contenuto sul fondo della provetta.
Esclusione di responsabilità
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3