Documenti fondamentali
SCT045
Sigma-Aldrich
BioTracker ATP-Red Live Cell Dye
Live cell imaging dye for cellular adenosine triphosphate (ATP) localized to mitochondria used to detect metabolic activity, cell proliferation and overall cell health.
Sinonimo/i:
Live cell imaging probe
Scegli un formato
1 MG
366,00 €
366,00 €
Spedizione prevista il28 aprile 2025Dettagli
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 MG
366,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352207
NACRES:
NA.47
366,00 €
Spedizione prevista il28 aprile 2025Dettagli
Saggio
≥98% (H-NMR)
≥98% (HPLC)
≥98% (LC/MS)
≥98% (elemental analysis)
tecniche
cell based assay: suitable
Metodo di rivelazione
fluorometric
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
L'adenosina trifosfato (ATP) è la fonte di energia primaria per tutti i processi cellulari. E′ una molecola coinvolta nelle vie di segnalazione che regolano il movimento cellulare, la trasmissione dell′impulso nervoso e il funzionamento dei canali ionici. L'ATP si localizzata nei mitocondri, sede della respirazione cellulare. I livelli di ATP possono essere utilizzati come misura della proliferazione cellulare e delle dinamiche del ciclo cellulare.
Il colorante BioTracker ATP-Red è una sonda per imaging rossa fluorescente per la misura dell'adenosina trifosfato (ATP) in cellule vive. Riconosce l'ATP presente nei mitocondri delle cellule vive. Non presenta reattività crociata con numerosi analiti tra cui: Zn2+, Mg2+, Ca2+, Na2+, K+, GSH, HOCL, H2O2, arabinosio, galattosio, glucosio, fruttosio, ribosio, sorbosio, saccarosio, xilosio, eparina, AMP, ADP, CMP, CDP, CTP, UMP, UDP, UTP, GMP, GDP o GTP. Il colorante ha una struttura ad anello chiuso non fluorescente. In presenza di ATP, con carica negativa, i legami covalenti tra boro e ribosio si rompono consentendo l′apertura dell'anello e l'emissione di fluorescenza.
Proprietà spettrali
Assorbimento: 510nm
Emissione: 570nm
Applicazioni
Categoria della ricerca
Imaging di cellule
Imaging in fluorescenza di cellule vive
Sottocategoria di ricerca
Colorante per cellule vive
Qualità
Purezza: ≥ 98% confermata mediante HNMR, LC-MS e HPLC e analisi elementare
Massa molare: 561,48 g/mol
Stato fisico
Liofilizzato
Stoccaggio e stabilità
Conservare il colorante per cellule vive BioTracker ATP-Red a -20°C, essiccato e al riparo dalla luce
N.B.: Prima dell′apertura, centrifugare brevemente il flaconcino per raccogliere tutto il contenuto.
Esclusione di responsabilità
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Visita l’Archivio dei documenti
Lu Wang et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 55(5), 1773-1776 (2015-12-18)
Adenosine triphosphate (ATP), commonly produced in mitochondria, is required by almost all the living organisms; thus fluorescent probes for monitoring mitochondrial ATP levels fluctuation are essential and highly desired. Herein, we report a multisite-binding switchable fluorescent probe, ATP-Red 1, which selectively