Cambia visualizzazione
| A voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
5 x 25 μg | Spedizione prevista il25 maggio 2026daMerck S.p.A | 985,00 € |
Informazioni su questo articolo
UNSPSC Code:
12352207
NACRES:
NA.47
eCl@ss:
32161000
985,00 €
Spedizione prevista il25 maggio 2026Dettagli
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartitechnique(s)
cell based assay: suitable
detection method
fluorometric
shipped in
ambient
storage temp.
-10 to -25°C
General description
L'ipossia è definita come la riduzione o la mancanza di ossigeno in organi, tessuti o cellule. Nei tessuti viventi è strettamente correlata a un'ampia gamma di patologie, tra cui il cancro e l'ischemia. Le sonde esistenti per il rilevamento dell'ipossia, come il pimonidazolo, richiedono la fissazione delle cellule seguita da immunocolorazione.
Il colorante verde BioTracker 520 Hypoxia è una sonda per imaging in fluorescenza che consente il rilevamento dell'ipossia in cellule viventi. Sensibile quanto il pimonidazolo, può essere utilizzata per l'imaging in fluorescenza di cellule vive e per applicazioni di citometria a flusso.
Proprietà spettroscopiche
Assorbanza: 498 nm
Emissione: 520 nm
Il colorante verde BioTracker 520 Hypoxia è una sonda per imaging in fluorescenza che consente il rilevamento dell'ipossia in cellule viventi. Sensibile quanto il pimonidazolo, può essere utilizzata per l'imaging in fluorescenza di cellule vive e per applicazioni di citometria a flusso.
Proprietà spettroscopiche
Assorbanza: 498 nm
Emissione: 520 nm
Application
Categoria della ricerca
Imaging di cellule
Imaging di cellule
Imaging in fluorescenza di cellule vive
Sottocategoria di ricerca
Colorante per cellule vive
Colorante per cellule vive
Physical form
Liofilizzato
Preparation Note
Conservare il Colorante verde BioTracker 520 Hypoxia a -20 °C, con essiccante e al riparo dalla luce.
Nota: Centrifugare brevemente il contenitore per raccogliere il contenuto sul fondo prima di aprirlo.
Nota: Centrifugare brevemente il contenitore per raccogliere il contenuto sul fondo prima di aprirlo.
Disclaimer
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) cell based assay: suitable | technique(s) cell based assay: suitable | technique(s) cell based assay: suitable | technique(s) cell based assay: suitable |
| shipped in ambient | shipped in ambient | shipped in ambient | shipped in ambient |
| storage temp. -10 to -25°C | storage temp. -10 to -25°C | storage temp. -10 to -25°C | storage temp. -10 to -25°C |
| detection method fluorometric | detection method fluorometric | detection method fluorometric | detection method fluorometric |
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c