538944
U-46619
Stable thromboxane A₂ mimetic and a vasoconstrictor.
Sinonimo/i:
U-46619, 9,11-Dideoxy-9α,11α-methanoepoxyprostaglandin F 2α
Saggio
≥98% (HPLC)
≥98% (TLC)
Forma fisica
liquid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
Colore
clear colorless
Solubilità
DMSO: soluble
ethanol: soluble
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
InChI
1S/C21H34O4/c1-2-3-6-9-17(22)12-13-19-18(16-14-20(19)25-15-16)10-7-4-5-8-11-21(23)24/h4,7,12-13,16-20,22H,2-3,5-6,8-11,14-15H2,1H3,(H,23,24)/b7-4-,13-12+/t16-,17+,18?,19+,20+/m1/s1
LQANGKSBLPMBTJ-WTPHSRJXSA-N
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
Stable thromboxane A2 mimetic and a vasoconstrictor.
Confezionamento
Attenzione
Stato fisico
Ricostituzione
Altre note
Kaye, D., et al. 1997. Eur. J. Pharmacol. 340, 187.
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
8.6 °F - Information refers to the main ingredient.
Punto d’infiammabilità (°C)
-13 °C - Information refers to the main ingredient.