Merck
Tutte le immagini(8)
Documenti fondamentali
N6876
Sigma-Aldrich
Blu nitrotetrazolo cloruro
Nitrotetrazolium Blue chloride
1 recensori su 1 hanno ricevuto un prodotto campione o hanno partecipato a una promozione
≥90.0% (HPLC)
Sinonimo/i:
2,2′-bis(4-nitrofenil)-5,5′-difenil-3,3′-(3,3′-dimetossi-4,4′-difenilene)ditetrazolo cloruro, 3,3′-(3,3′-dimetossi-4,4′-bifenilene)bis[2-(4-nitrofenil)-5-fenil-2H-tetrazolo cloruro], p-blu nitrotetrazolo, p-blu nitrotetrazolo cloruro, NBT, Nitro BT
Scegli un formato
50 MG
31,70 €
100 MG
62,10 €
250 MG
95,20 €
10 X 10 MG
147,00 €
500 MG
225,00 €
1 G
325,00 €
5 G
1.220,00 €
31,70 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 MG
31,70 €
100 MG
62,10 €
250 MG
95,20 €
10 X 10 MG
147,00 €
500 MG
225,00 €
1 G
325,00 €
5 G
1.220,00 €
About This Item
Formula condensata:
C40H30N10O6 · 2Cl
Numero CAS:
Peso molecolare:
817.64
Beilstein:
4115923
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12171500
ID PubChem:
NACRES:
NA.47
31,70 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
≥90.0% (HPLC)
Stato
powder
Impurezze
≤10% solvent
Solubilità
H2O: 10 mg/mL
applicazioni
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[Cl-].[Cl-].COc1cc(ccc1-[n+]2nc(nn2-c3ccc(cc3)[N+]([O-])=O)-c4ccccc4)-c5ccc(c(OC)c5)-[n+]6nc(nn6-c7ccc(cc7)[N+]([O-])=O)-c8ccccc8
InChI
1S/C40H30N10O6.2ClH/c1-55-37-25-29(13-23-35(37)47-43-39(27-9-5-3-6-10-27)41-45(47)31-15-19-33(20-16-31)49(51)52)30-14-24-36(38(26-30)56-2)48-44-40(28-11-7-4-8-12-28)42-46(48)32-17-21-34(22-18-32)50(53)54;;/h3-26H,1-2H3;2*1H/q+2;;/p-2
FSVCQIDHPKZJSO-UHFFFAOYSA-L
Applicazioni
  • Il blu nitrotetrazolo cloruro è stato utilizzato per rilevare la generazione di metaboliti di ossigeno nelle cellule.[1]
  • È stato impiegato anche come substrato per il rilevamento con metodica Western blot.[2]
  • È stato utilizzato per la colorazione di sezioni di tessuti istologici.[3]
Azioni biochim/fisiol
Il blu nitrotetrazolo (NBT), insieme al BCIP (5-bromo-4-cloro-3-indolil-fosfato), è necessario per il rilevamento di sonde marcate nella metodica Western blot. Fa parte del saggio di rilevamento colorimetrico. I coloranti NBT e BCIP rilevano l′attività della fosfatasi alcalina, generando un colorante viola insolubile (diformazano). Il colorante è visibile in aree in cui la sonda marcata si è ibridata al target.[4][5]
Substrati
Substrato per deidrogenasi[6] e altre ossidasi.[7]
Prodotti consigliati
Scoprite i reagenti LiChropur ideali per analisi HPLC o LC-MS
Pittogrammi
Health hazardExclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Eyes,Central nervous system, Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Expression of the endothelial lipase gene in murine embryos and reproductive organs.
Lindegaard ML et al.
Journal of Lipid Research, 46, 439-439 (2005)
Measurement of reactive oxygen intermediate production in haemocytes of the penaeid shrimp, Penaeus ?annamei.
Knaap V et al.
Aquaculture (Amsterdam, Netherlands), 191 , 89-107 (2000)
Drought- and salt-tolerant plants result from overexpression of the AVP1 H+-pump.
Gaxiola RA et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA, 98, 11444-11444 (2001)
Fluorescent in situ hybridization employing the conventional NBT/BCIP chromogenic stain.
Trinh le A et al.
Biotechniques, 42, 756-756 (2007)
Methods in Enzymology, 6, 958-958 (1963)
Articoli
NBT-BCIP substrate system aids in western blotting and immunohistological staining, producing a blue-purple insoluble end product.
Domande
  1. Which is appropriate N6876 - NBT or 11585029001 - NBT for NADH stain?
    1 risposta
    1. None of the NBT products have been specifically approved for NADH procedures.
      Utile?
Recensioni
1 recensori su 1 hanno ricevuto un prodotto campione o hanno partecipato a una promozione
Filtri attivi
  1. Boston, MA, USA
    • Recensione 1
    • Voti 0
    5 su 5 stelle.
    Outstanding Quality and Consistency
    Consistent source of NBT for our clinical muscle panel run. Quality chemical for multiple complex diagnostic stains.
    Traduci con Google