HPA001906
Anti-ATRX
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Sinonimo/i:
Anticorpo anti Znf-HX, Anticorpo anti elicasi ATRX ATP-dipendente, Anticorpo anti elicasi II legata al cromosoma X, JMS, RAD54, XH2, XNP
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Nome Commerciale
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Forma fisica
buffered aqueous glycerol solution
Reattività contro le specie
human
Convalida avanzata
orthogonal RNAseq
RNAi knockdown
Learn more about Antibody Enhanced Validation
tecniche
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:500-1:1000
N° accesso UniProt
applicazioni
research pathology
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... ATRX(546)
Categorie correlate
Immunogeno
Sequenza
AAWAEYEAEKKGLTMRFNIPTGTNLPPVSFNSQTPYIPFNLGALSAMSNQQLEDLINQGREKVVEATNSVTAVRIQPLEDIISAVWKENMNLSEAQVQALALSRQASQELDVKRREAIYNDVLTKQQMLISCVQRILMNRR
Applicazioni
Il progetto Human Protein Atlas si articola in tre iniziative: lo Human Tissue Atlas dedicato ai tessuti umani, il Cancer Atlas dedicato al cancro e lo Human Cell Atlas dedicato alle cellule umane. Gli anticorpi generati a sostegno dei progetti Human Tissue Atlas e Cancer Atlas sono stati sottoposti ad analisi immunoistochimiche e confrontati con centinaia di tessuti normali e malati. Grazie ai recenti sforzi del progetto Human Cell Atlas, molti di questi anticorpi sono stati caratterizzati con l′immunofluorescenza per mappare il proteoma umano a livello non solo tissutale ma anche subcellulare. Queste immagini e la raccolta di questi vasti insiemi di dati possono essere visualizzate sul sito del progetto Human Protein Atlas (HPA) facendo clic sul link alla galleria delle immagini. Forniamo anche i protocolli per i Prestige Antibodies® e diverse altre informazioni utili. L′anticorpo anti-ATRX prodotto nel coniglio viene utilizzato in immunoistochemica.
Caratteristiche e vantaggi
Tutti gli anticorpi Prestige vengono sottoposti ai seguenti test:
- array di tessuti in immunoistochimica con 44 tessuti umani fisiologici e 20 dei più comuni tipi di tumore umano.
- array di proteine con 364 frammenti di proteine ricombinanti umane.
Linkage
Stato fisico
Note legali
Esclusione di responsabilità
Not finding the right product?
Try our Motore di ricerca dei prodotti.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
I clienti hanno visto anche
Articoli
Learn differences in monoclonal vs polyclonal antibodies including how antibodies are generated, clone numbers, and antibody formats.
Explore the basics of working with antibodies including technical information on structure, classes, and normal immunoglobulin ranges.
Antibodies combine with specific antigens to generate an exclusive antibody-antigen complex. Learn about the nature of this bond and its use as a molecular tag for research.