Vai a
D8174
9,11-Dideoxy-11α,9α-epoxymethanoprostaglandin F2α
≥98% (HPLC), solution, thromboxane A2 agonist
Sinonimo/i:
U-46619, U46619
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
1 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
641,00 €
5 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
1160,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C21H34O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
350.49
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352211
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
4267334
Form:
solution
641,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
​
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
9,11-Dideoxy-11α,9α-epoxymethanoprostaglandin F2α, solution, 10 mg/mL in methyl acetate
form
solution
Quality Segment
concentration
10 mg/mL in methyl acetate
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCCC[C@H](O)\C=C\[C@H]1C2CC(CO2)[C@@H]1C\C=C/CCCC(O)=O
InChI
1S/C21H34O4/c1-2-3-6-9-17(22)12-13-19-18(16-14-20(19)25-15-16)10-7-4-5-8-11-21(23)24/h4,7,12-13,16-20,22H,2-3,5-6,8-11,14-15H2,1H3,(H,23,24)/b7-4-,13-12+/t16?,17-,18-,19+,20?/m0/s1
InChI key
LQANGKSBLPMBTJ-REGKDVDGSA-N
General description
9,11-Dideoxy-11α,9α-epoxymethanoprostaglandin F2α is an endoperoxide/thromboxane analog.
Application
9,11-Dideoxy-11α,9α-epoxymethanoprostaglandin F2α has been used:
  • to induce aortic smooth muscle (SM) contraction in mice deficient in myosin light chain 9 (Myl9) gene
  • to induce contraction as part of vascular reactivity experiments using mice aorta
  • as a thromboxane/prostaglandin agonist to study the effect of dithiothreitol (DTT) on mice arterial vessel viability
Biochem/physiol Actions
9,11-Dideoxy-11α,9α-epoxymethanoprostaglandin F2α is a thromboxane A2 agonist. It is useful in in vitro experiments to induce shape change, aggregation, secretion, phosphoinositide hydrolysis, and protein phosphorylation in platelets. It also causes an elevation in the cytosolic Ca++ levels slightly affecting the cyclic adenosine monophosphate (cAMP) formation. It acts as a potent stimulator of vascular cell adhesion molecule-1 (VCAM-1), which mediates leukocyte adhesion to the endothelium.
Features and Benefits
This compound is featured on the Prostanoid Receptors page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
D0400P5069P0424
description
solution, 10 mg/mL in methyl acetate
description
-
description
synthetic, suitable for cell culture
description
≥99%, synthetic, powder
form
solution
form
liquid
form
powder
form
powder
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
ambient
shipped in
ambient
concentration
10 mg/mL in methyl acetate
concentration
-
concentration
-
concentration
-
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Parola di avvertenza
Danger
Codici di pericolo
Avvertenze di sicurezza
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
supp_hazards
Classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
Che succede?
WGK 2
Punto di infiammabilità (°F)
14.0 °F
Punto di infiammabilità (°C)
-10 °C
DPI (dispositivi di protezione individuale)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)