Vai a
A9525
Angiotensina II umana
≥93% (HPLC), powder
Angiotensin II human
Sinonimo/i:
1-8-Angiotensina I, 5-Isoleucina-angiotensina II, Ang II, Angiotensina 2, Angiotensina II, DRVYIHPF, Ile(5)-angiotensina II, Ipertensina
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
1 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
38,40 €
5 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
116,00 €
5 x 1 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
160,00 €
10 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
195,00 €
25 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
287,00 €
50 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
617,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C50H71N13O12
Numero CAS:
Peso molecolare:
1046.18
MDL number:
UNSPSC Code:
12352202
eCl@ss:
42020611
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.32
Form:
powder
Assay:
≥93% (HPLC)
Biological source:
synthetic
38,40 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
biological source
synthetic
Quality Segment
assay
≥93% (HPLC)
form
powder
storage condition
(Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place)
concentration
≤100%
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
impurities
1.2-10.4% acetate
solubility
water: 25 mg/mL, clear, colorless
UniProt accession no.
storage temp.
−20°C
SMILES string
[nH]1cncc1C[C@H](NC(=O)C(NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](N)CC(=O)O)CCCNC(=N)N)C(C)C)Cc4ccc(cc4)O)[C@H](CC)C)C(=O)N2[C@@H](CCC2)C(=O)N[C@@H](Cc3ccccc3)C(=O)O
InChI
1S/C50H71N13O12/c1-5-28(4)41(47(72)59-36(23-31-25-54-26-56-31)48(73)63-20-10-14-38(63)45(70)60-37(49(74)75)22-29-11-7-6-8-12-29)62-44(69)35(21-30-15-17-32(64)18-16-30)58-46(71)40(27(2)3)61-43(68)34(13-9-19-55-50(52)53)57-42(67)33(51)24-39(65)66/h6-8,11-12,15-18,25-28,33-38,40-41,64H,5,9-10,13-14,19-24,51H2,1-4H3,(H,54,56)(H,57,67)(H,58,71)(H,59,72)(H,60,70)(H,61,68)(H,62,69)(H,65,66)(H,74,75)(H4,52,53,55)/t28-,33-,34-,35-,36-,37-,38-,40-,41?/m0/s1
InChI key
CZGUSIXMZVURDU-GYGDIBSWSA-N
Gene Information
human ... AGT(183)
General description
Area di ricerca: trasduzione intracellulare del segnale
Asp-Arg-Val-Tyr-Ile-His-Pro-Phe-OH · 2CH3COOH · H2O
Application
  • L'angiotensina II (angII) umana è stata usata:
  • per studiarne l′effetto sull′infiammazione delle isole pancreatiche mediata dall'interleuchina-1 β–e la disfunzione delle β-cellule;
  • per stabilire se essa attiva specifiche isoforme di NFAT (fattore nucleare dei linfociti T attivati) calcineurina-dipendenti nei cardiomiociti;
  • per studiare l'attività della sua infusione sistemica sulla permeabilità glomerulare in vivo;[1]
  • per indurre aneurismi dell'aorta addominale (AAA) in topi knock-out per ApoE in studi sperimentali;[2]
  • per studiare l'effetto della sua infusione sul catabolismo atriale degli amminoacidi a catena ramificata (BCAA) in topi maschi C57/BL6;[3]
  • per verificarne gli effetti sulla produzione di trigliceridi plasmatici e la sua associazione con la resistenza insulinica in ratti normali.
Biochem/physiol Actions
L′angiotensina II (angII) è un ormone octapeptidico cardiovascolare[4] che influisce sull'attività di cuore, reni, sistema vascolare e cervello. L′angII nel sangue è prodotta dall′angiotensinogeno tramite la renina e l′enzima di conversione dell′angiotensina (ACE). Agisce legandosi a specifici recettori presenti sulle membrane cellulari. È associata alla vasocostrizione, all′induzione della crescita delle cellule muscolari lisce vascolari, alla stimolazione dell′espressione dei proto-oncogeni, alla modulazione dell′ipertrofia miocardica, all′insufficienza renale e alla fibrosi.[5]L'angII interviene inoltre nella via renina-angiotensina-aldosterone (RAAS) che regola la pressione arteriosa.[6]
Features and Benefits
La purezza della nostra angiotensina II umana (Ang II) è stata verificata per garantire la riuscita ottimale degli esperimenti (HPLC e contenuto di peptidi). La sequenza peptidica è DRVYIHPF.
Analysis Note
Contenuto di peptidi non inferiore al 75%
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
A9650HPA001557SML1455
assay
≥93% (HPLC)
assay
≥90% (HPLC)
assay
-
assay
≥98% (HPLC)
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL, immunohistochemistry: 1:20-1:50
technique(s)
-
biological source
synthetic
biological source
human
biological source
rabbit
biological source
-
concentration
≤100%
concentration
-
concentration
-
concentration
-
form
powder
form
powder
form
buffered aqueous glycerol solution
form
film
storage condition
(Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place)
storage condition
(Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place)
storage condition
-
storage condition
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Angiotensina II umana
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Domande
  1. What is the molar mass of human Angiotensin II (A9525)?
    1 risposta
    1. The molecular weight of this material is 1046.18 g/mol.
      Utile?
Recensioni
Filtri attivi
  1. 1 recensione solo con voto