428021
Latrunculin A
from Latrunculia magnifica, ≥95% (HPLC), solid, actin polymerization inhibitor, Calbiochem
Sinonimo/i:
Latrunculin A, Latrunculia magnifica
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Latrunculin A, Latrunculia magnifica, Latrunculin A, CAS 76343-93-6, is a cell-permeable marine toxin that disrupts microfilament organization in cultured cells by the formation of a 1:1 complex with monomeric G-actin (KD = 200 nM).
Livello qualitativo
Descrizione
Merck USA index - 14, 8378
Saggio
≥95% (HPLC)
Stato
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
white
Solubilità
DMSO: 25 mg/mL
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
S1C[C@H](NC1=O)[C@@]2(O[C@H]3C[C@@H](OC(=O)\C=C(/CC\C=C\C=C/[C@H](CC3)C)\C)C2)O
InChI
1S/C22H31NO5S/c1-15-7-5-3-4-6-8-16(2)11-20(24)27-18-12-17(10-9-15)28-22(26,13-18)19-14-29-21(25)23-19/h3-5,7,11,15,17-19,26H,6,8-10,12-14H2,1-2H3,(H,23,25)/b4-3+,7-5-,16-11-/t15-,17-,18-,19+,22-/m1/s1
DDVBPZROPPMBLW-IZGXTMSKSA-N
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
G-actin
Confezionamento
Attenzione
Ricostituzione
Altre note
Spector, I., et al. 1989. Cell Motil. Cytoskeleton 13, 127.
Coue, M., et al. 1987. FEBS Lett. 213, 316.
Schatten, G., et al. 1986. Exp. Cell Res. 166, 191.
Spector, I., et al. 1983. Science 219, 493.
WGK 3