203391
(-)-Blebbistatin
≥98% (HPLC), solid, ATPase inhibitor, Calbiochem®
Sinonimo/i:
(-)-Blebbistatin
About This Item
Prodotti consigliati
product name
(-)-Blebbistatin, The active enantiomer of (±)-Blebbistatin that accounts for the inhibitory activity towards ATPase and myosin II-dependent cellular processes.
Livello qualitativo
Saggio
≥98% (HPLC)
Forma fisica
solid
Potenza
2 μM IC50
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
yellow
Solubilità
methanol: 1.5 mg/mL
100% DMSO: 100 mg/mL
90% DMSO: 75 mg/mL
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
InChI
1S/C18H16N2O2/c1-12-7-8-15-14(11-12)16(21)18(22)9-10-20(17(18)19-15)13-5-3-2-4-6-13/h2-8,11,22H,9-10H2,1H3/t18-/m1/s1
LZAXPYOBKSJSEX-GOSISDBHSA-N
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
Confezionamento
Attenzione
Ricostituzione
Altre note
Shu, S., et al. 2005. Proc. Natl. Acad. Sci. USA102, 1472.
Kovacs, M., et al. 2004. J. Biol. Chem.279, 35557.
Straight, A.F., et al. 2003. Science299, 1743.
WGK 3