SML0006
CK-666
≥98% (HPLC), powder, Arp2/3 comple inhibitor
Sinonimo/i:
2-Fluoro-N-[2-(2-methyl-1H-indol-3-yl)ethyl]-benzamide, CK 666, CK-0944666
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
CK-666, ≥98% (HPLC), powder
Livello qualitativo
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Colore
white to tan
Solubilità
DMSO: ≥25 mg/mL
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Cc1[nH]c2ccccc2c1CCNC(=O)c3ccccc3F
InChI
1S/C18H17FN2O/c1-12-13(14-6-3-5-9-17(14)21-12)10-11-20-18(22)15-7-2-4-8-16(15)19/h2-9,21H,10-11H2,1H3,(H,20,22)
UXRKUKRXVWJFER-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)