Documenti fondamentali
M1404
Sigma-Aldrich
Nocodazolo
≥99% (TLC), powder
Sinonimo/i:
Estere metilico dell’acido [5-(2-tienilcarbonil)-1H-benzimidazol-2-il]-carbamico, Metil N-(5-tenoil-2-benzimidazolil)carbamato, Metil [5-(2-tienilcarbonil)-1H-benzimidazol-2-il]carbamato, Oncodazolo, R 17934
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C14H11N3O3S
Numero CAS:
Peso molecolare:
301.32
Beilstein:
1085978
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
NACRES:
NA.77
Livello qualitativo
Saggio
≥99% (TLC)
Stato
powder
Punto di fusione
300 °C (dec.)
Solubilità
DMSO: soluble 10 mg/mL (may require heating)
H2O: insoluble
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
COC(=O)Nc1nc2cc(ccc2[nH]1)C(=O)c3cccs3
InChI
1S/C14H11N3O3S/c1-20-14(19)17-13-15-9-5-4-8(7-10(9)16-13)12(18)11-3-2-6-21-11/h2-7H,1H3,(H2,15,16,17,19)
KYRVNWMVYQXFEU-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
human ... TUBB(203068)
Descrizione generale
Il nocodazolo (NZO) è un agente sperimentale a base di benzoimidazolo che ha come bersaglio sia le proteina chinasi sia i microtubuli. È un composto guida nella ricerca di nuovi inibitori del sito di legame della colchicina (CBSI). Questo ligando co-cristallizzato agisce come ligando ad alta affinità per le chinasi tumorali ABL, c-KIT, BRAF e MEK e funziona come inibitore rapidamente reversibile della polimerizzazione dei microtubuli.
Applicazioni
Il nocodazolo è stato utilizzato per indurre la depolimerizzazione dei microtubuli nelle cellule di melanoma di topo B16-F1. È stato anche utilizzato per trattare le cellule A549 per l'arresto mitotico.
Azioni biochim/fisiol
Il nocodazolo è un agente antimitotico che altera i microtubuli legandosi alla β−tubulina e impedendo la formazione di uno dei due ponti disolfuro tra le catene. Così facendo viene inibita la dinamica dei microtubuli, l′interruzione della funzione del fuso mitotico e la frammentazione del complesso di Golgi. Il nocodazolo arresta il ciclo cellulare in fase G2/M e impedisce anche la fosforilazione del recettore antigenico dei linfociti T inibendone l′attività. Il nocodazolo stimola l′attività GTPasi intrinseca della tubulina, attiva la via di trasmissione del segnale JNK/SAPK e induce l′apoptosi in diverse linee di cellule normali e tumorali. È stato dimostrato che il nocodazolo migliora l′efficienza della riparazione diretta dall′omologia (HDR) mediata da CRISPR e aumenta le frequenze delle correzioni mediate da Cas-9.
Stato fisico
Colore da bianco a giallo pallido e rosa
Pittogrammi
Health hazard
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Muta. 2 - Repr. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 8
1 of 8
Muralidharan Mani et al.
Biochimica et biophysica acta. Molecular cell research, 1866(9), 1463-1474 (2019-06-15)
The perinuclear stacks of the Golgi apparatus maintained by dynamic microtubules are essential for cell migration. Activation of Akt (protein kinase B, PKB) negatively regulates glycogen synthase kinase 3β (GSK3β)-mediated tau phosphorylation, which enhances tau binding to microtubules and microtubule
Microtubule dynamics alter the interphase nucleus
Gerlitz G, et al.
Cellular and Molecular Life Sciences, 70, 1255-1268 (2013)
Yuan He et al.
Journal of virology, 84(24), 12832-12840 (2010-09-24)
Many viruses interact with the host cell division cycle to favor their own growth. In this study, we examined the ability of influenza A virus to manipulate cell cycle progression. Our results show that influenza A virus A/WSN/33 (H1N1) replication
Revisiting activity of some nocodazole analogues as a potential anticancer drugs using molecular docking and DFT calculations
Khattab M and Al-Karmalawy AA
Frontiers in Chemistry, 9, 628398-628398 (2021)
Yuanming Cheng et al.
Cell reports, 28(7), 1703-1716 (2019-08-15)
Stem cells balance cellular fates through asymmetric and symmetric divisions in order to self-renew or to generate downstream progenitors. Symmetric commitment divisions in stem cells are required for rapid regeneration during tissue damage and stress. The control of symmetric commitment remains
Articoli
Modulation of homology-directed repair (HDR) within the context of CRISPR-genome editing has led to the identification of small molecules that enhance CRISPR-mediated HDR efficiency in various cell types.
High titer lentiviral particles including beta-actin, alpha-tubulin and vimentin used for live cell analysis of cytoskeleton structure proteins.