I7379
Imipramine hydrochloride
≥99% (TLC), powder, antidepressant
Sinonimo/i:
10,11-Dihydro-N,N-dimethyl-5H-dibenz[b,f]azepine-5-propanamine hydrochloride, 5-[3-(Dimethylamino)propyl]-10,11-dihydro-5H-dibenz[b,f]azepine hydrochloride
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Imipramine hydrochloride, ≥99% (TLC)
Livello qualitativo
Saggio
≥99% (TLC)
Stato
powder
Colore
white
Solubilità
H2O: 50 mg/mL
Ideatore
Novartis
Stringa SMILE
Cl[H].CN(C)CCCN1c2ccccc2CCc3ccccc13
InChI
1S/C19H24N2.ClH/c1-20(2)14-7-15-21-18-10-5-3-8-16(18)12-13-17-9-4-6-11-19(17)21;/h3-6,8-11H,7,12-15H2,1-2H3;1H
XZZXIYZZBJDEEP-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
human ... HTR1A(3350) , HTR1B(3351) , HTR1D(3352) , HTR1E(3354) , HTR1F(3355) , HTR2A(3356) , HTR2B(3357) , HTR2C(3358) , HTR3A(3359) , HTR3B(9177) , HTR3C(170572) , HTR3D(200909) , HTR3E(285242) , HTR4(3360) , HTR5A(3361) , HTR5B(645694) , HTR6(3362) , HTR7(3363) , SLC6A2(6530) , SLC6A4(6532)
Descrizione generale
Applicazioni
- as a non- selective serotonin reuptake inhibitor (SSRI) tricyclic anti-depressant (DD-IMI) to treat animals[3]
- to investigate its interaction with insulin in aqueous solution[4]
- to abolish the ability of internalized lipoproteins to stimulate cholesteryl esterification[5]
Azioni biochim/fisiol
Caratteristiche e vantaggi
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Oral
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)