SML1665
Nocodazole
≥98% (HPLC), DMSO solution, microtubule inhibitor
Sinonimo/i:
Methyl N-[6-(thiophene-2-carbonyl)-1H-benzimidazol-2-yl]carbamate, Nocidazole, Nocodazolum, Oncodazole, R 17934
About This Item
Prodotti consigliati
product name
Nocodazole Ready Made Solution, 5 mg/mL, DMSO solution
Origine biologica
synthetic
Livello qualitativo
Forma fisica
DMSO solution
Concentrazione
5 mg/mL
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
InChI
1S/C14H11N3O3S/c1-20-14(19)17-13-15-9-5-4-8(7-10(9)16-13)12(18)11-3-2-6-21-11/h2-7H,1H3,(H2,15,16,17,19)
KYRVNWMVYQXFEU-UHFFFAOYSA-N
Azioni biochim/fisiol
Nota sulla preparazione
For cell culture work, dilute Nocodazole ready-made solution (5 mg/mL DMSO) in the culture media, diluted solution is stable for at least 7 days in biological. Mammalian cells cultured in vitro can be treated with 0.04-10 μg/mL doses.
Stoccaggio e stabilità
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
188.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
87 °C - closed cup