Documenti fondamentali
1.14842
Supelco
Phosphate Test, photometric
photometric, 0.5-30.0 mg/L (PO4-P), 1.5-92.0 mg/L (PO43-), 1.1-68.7 mg/L (P2O5), Spectroquant®
Scegli un formato
400 TESTS
211,00 €
211,00 €
Spedizione prevista il03 aprile 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulkRichiedi maggiori informazioni
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
400 TESTS
211,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41116116
NACRES:
NA.24
211,00 €
Spedizione prevista il03 aprile 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulkRichiedi maggiori informazioni
Nome del prodotto
Phosphate Test, photometric, 0.5-30.0 mg/L (PO4-P), 1.5-92.0 mg/L (PO43-), 1.1-68.7 mg/L (P2O5), Spectroquant®
Nome Commerciale
Spectroquant®
Livello qualitativo
impiego
sufficient for 400 tests
Analiti specifici
phosphate
Campo di misura
0.5-30.0 mg/L (PO4-P)
1.1-68.7 mg/L (P2O5)
1.5-92.0 mg/L (PO43-)
tecniche
photometry: suitable
Compatibilità
for use with Spectroquant® Move 100
for use with Spectroquant® Nova 60 A
for use with Spectroquant® Prove 100
for use with Spectroquant® Prove 300
for use with Spectroquant® Prove 600
Metodo di rivelazione
photometric (Vanadato-molybdate)
Temperatura di conservazione
15-25°C
Descrizione generale
(o-phosphate) Method: photometric, VM 0.5 - 30.0 mg/l PO₄-P 1.5 - 92.0 mg/l PO₄³⁻ 1.1 - 68.7 mg/l P₂O₅ Spectroquant®
The method is analogous to APHA 4500-P C.
This Spectroquant® Reagent Test is especially designed for the analysis of processes water. In order to avoid long downtimes and intensive maintenance costs of processes water systems a precisely adjusted level of phosphate in the water is paramount to ensure water pipes are protected and corrosion is limited to a minimum.
The Spectroquant® Reagent Test Kits contain highly stable, ready-to-use reagent mixtures to perform the analysis according to the procedure described in the accompanying instruction leaflet .
All our Cell and Reagent Test Kits are equipped with the unique Live ID (2D barcode) which allows seamless method recognition and contains essential information such as lot number, expiry date, and automatic calibration updates.
Note legali
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Codice della classe di stoccaggio
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
WGK 2