1.00796
Iron Test, photometric
photometric, 0.010-5.00 mg/L (Fe), Spectroquant®
Scegli un formato
191,00 €
Spedizione prevista il03 aprile 2025Dettagli
Scegli un formato
About This Item
191,00 €
Spedizione prevista il03 aprile 2025Dettagli
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Iron Test, photometric, 0.010-5.00 mg/L (Fe), Spectroquant®
Nome Commerciale
Spectroquant®
Livello qualitativo
impiego
sufficient for 150 tests
Analiti specifici
iron
Campo di misura
0.010-5.00 mg/L (Fe)
tecniche
photometry: suitable
Compatibilità
for use with Spectroquant® Move 100
for use with Spectroquant® Nova 60 A
for use with Spectroquant® Prove 100
for use with Spectroquant® Prove 300
for use with Spectroquant® Prove 600
Metodo di rivelazione
photometric (1,10-Phenanthroline)
Temperatura di conservazione
15-25°C
Descrizione generale
This Spectroquant® Iron test allows the accurate quantification of iron ions in various waters. All iron ions are reduced to iron(II) ions by ascorbic acid.
In a buffered medium these react with 2,2’-bipyridine to form a red complex that is determined photometrically. Without the addition of ascorbic acid (reagent Fe-1K), the test measures only iron(II).
MQuant® test strips can be used for pre-testing a sample in an economic and quick way to estimate the iron concentration and a possible dilution factor prior to using a quantitative method such as the Spectroquant® test.
All our Cell and Reagent Test Kits are equipped with the unique Live ID (2D barcode) which allows seamless method recognition and contains essential information such as lot number, expiry date, and automatic calibration updates.
The Spectroquant® Cell Tests come with prefilled 16 mm round cells as well as all the required reagents to perform the analysis according to the procedure described in the accompanying instruction leaflet.
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
WGK 3
I clienti hanno visto anche
Protocolli
Il test del ferro permette di quantificare gli ioni ferro in svariati tipi di acqua. Gli ioni ferro sono ridotti a ferro(II) che reagisce con un derivato della triazina a formare un complesso rosso-violaceo che viene quindi misurato per via fotometrica.
Photometric determination subsequent to acid mineralisation