Documenti fondamentali
1.14794
Supelco
Silicate (Silicic Acid) Test, photometric
photometric, 0.011-10.70 mg/L (SiO2), 0.005-5.00 mg/L (Si), Spectroquant®
Scegli un formato
300 TESTS
248,00 €
248,00 €
Spedizione prevista il02 aprile 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulkRichiedi maggiori informazioni
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
300 TESTS
248,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41116116
NACRES:
NB.21
248,00 €
Spedizione prevista il02 aprile 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulkRichiedi maggiori informazioni
Nome del prodotto
Test dei silicati (Acido Silicico), photometric, 0.011-10.70 mg/L (SiO2), 0.005-5.00 mg/L (Si), Spectroquant®
Nome Commerciale
Spectroquant®
Livello qualitativo
impiego
sufficient for 300 tests
300 tests
Analiti specifici
silicate
Campo di misura
0.005-5.00 mg/L (Si)
0.011-10.70 mg/L (SiO2)
tecniche
photometry: suitable
Compatibilità
for use with Spectroquant® Move 100
for use with Spectroquant® Nova 60 A
for use with Spectroquant® Prove 100
for use with Spectroquant® Prove 300
for use with Spectroquant® Prove 600
Metodo di rivelazione
photometric (Silicomolybdenum blue)
Temperatura di conservazione
15-25°C
Descrizione generale
Metodo: fotometrico, 0,011 - 10,70 mg/l SiO
₂ 0,005 - 5,00 mg/l Si, Spectroquant®
Il metodo è analogo a APHA 4500-SiO2 D+E, ASTM D859-10, and DIN 38405-21.
Questo kit di reagenti per silicato Spectroquant® consente un′accurata quantificazione del silicato (acido silicico) in campioni d′acqua.
Metodo applicato: In soluzione solforica, gli ioni silicato reagiscono con ioni molibdato a formare un eteropoliacido giallo che viene poi ridotto a blu di silicomolibdeno. Il colorante viene determinato poi fotometricamente.
I kit Spectroquant® di reagenti contengono miscele di reagenti pronti all′uso e molto stabili per l′esecuzione dell′analisi secondo la procedura descritta nell′opuscolo delle istruzioni allegato.
Tutti i nostri kit in cuvetta e di reagenti sono dotati di uno specifico Live ID (codice a barre 2D) che permette il riconoscimento automatico del metodo di test e contiene informazioni essenziali quali il numero di lotto, la data di scadenza e gli aggiornamenti relativi alla taratura automatica.
Note legali
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A - Skin Sens. 1
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
WGK 3
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 3
1 of 3
Test del Ferro photometric, 0.0025-5.00 mg/L (Fe), Spectroquant®
Supelco
1.14761
Test del Ferro
Silicic acid 99.9%, 20 μm, purified by refining
Sigma-Aldrich
288772
Silicic acid