1.14897
Chloride Test, photometric
photometric, 2.5-250 mg/L (Cl-), Spectroquant®
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Test dei cloruri, photometric, 2.5-250 mg/L (Cl-), Spectroquant®
Nome Commerciale
Spectroquant®
Livello qualitativo
impiego
sufficient for 100 tests
sufficient for 175 tests (depending on package size)
Analiti specifici
chloride
Campo di misura
2.5-250 mg/L (Cl-)
tecniche
photometry: suitable
Compatibilità
for use with Spectroquant® Move 100
for use with Spectroquant® Nova 60 A
for use with Spectroquant® Prove 100
for use with Spectroquant® Prove 300
for use with Spectroquant® Prove 600
Metodo di rivelazione
photometric (Iron(III)-thiocyanate)
Temperatura di conservazione
15-25°C
Descrizione generale
Questo test del cloruro Spectroquant® consente la determinazione accurata degli ioni cloruro in acque di varia natura e nelle acque reflue. La loro concentrazione dipende da fattori geologici e dalla situazione locale complessiva. Nel test, gli ioni cloruro reagiscono con tiocianato di mercurio(II) a formare cloruro di mercurio(II). Il tiocianuro che si libera reagisce con ioni ferro e forma un complesso che può essere determinato. Il metodo è analogo ai metodi EPA 325.1 e APHA 4500-Cl- E
Tutti i kit di reagenti e i kit per analisi in cuvetta Spectroquant sono dotati di uno specifico Live IDI (codice a barre 2D) che permette il riconoscimento automatico del metodo di test e contiene informazioni essenziali quali il numero di lotto, la data di scadenza e gli aggiornamenti relativi alla taratura automatica.
I kit Spectroquant® di reagenti contengono miscele di reagenti molto stabili, pronti all′uso, per l′esecuzione dell′analisi secondo la procedura descritta nell′opuscolo delle istruzioni allegato.
Applicazioni
- Risonanza magnetica (MRI) PREFUL per il monitoraggio dei cambiamenti di perfusione e ventilazione dopo terapia con elexacaftor-tezacaftor-ivacaftor per la fibrosi cistica: uno studio di fattibilità. Questo studio dimostra l'uso della risonanza magnetica PREFUL per monitorare i cambiamenti nella perfusione e nella ventilazione nei pazienti affetti da fibrosi cistica dopo la terapia, mostrandone il potenziale per una valutazione non invasiva in ambito clinico (Dohna et al., 2024).
- Sensori indossabili per il cloruro nel sudore: materiali, fabbricazione e applicazioni. L'articolo esamina i progressi nei materiali e nelle tecniche di fabbricazione dei sensori indossabili per il cloruro nel sudore, discutendo il loro rilevante potenziale per il monitoraggio e la diagnostica della salute in tempo reale (Patel et al., 2024).
- Caratteristiche iniziali della fibrosi cistica in Algeria: descrizione di 34 casi pediatrici. Lo studio fornisce una panoramica della presentazione clinica e delle caratteristiche iniziali della fibrosi cistica in una coorte pediatrica algerina, contribuendo alla comprensione regionale di questa malattia genetica (Bendoukha et al., 2024).
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
188.6 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
87 °C
I clienti hanno visto anche
Contenuto correlato
L'acqua potabile è essenziale per la produzione di alimenti e bevande. Questo articolo offre una panoramica delle analisi chimiche e microbiologiche usate per valutare la qualità e la sicurezza dell'acqua potabile.
Clean drinking water is essential for food and beverage production. This article gives an overview of chemical and microbiological testing of the drinking water for quality and safety.