Documenti fondamentali
1.14776
Supelco
Nitrite Test, photometric
photometric, 0.002-1.00 mg/L (NO2-N), 0.007-3.28 mg/L (NO2-), Spectroquant®
About This Item
Codice UNSPSC:
41116116
NACRES:
NA.24
Nome del prodotto
Test dei Nitriti, photometric, 0.002-1.00 mg/L (NO2-N), 0.007-3.28 mg/L (NO2-), Spectroquant®
Nome Commerciale
Spectroquant®
Livello qualitativo
impiego
sufficient for 1000 tests
sufficient for 335 tests (depending on package size)
Analiti specifici
nitrite
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Griess reaction
Campo di misura
0.002-1.00 mg/L (NO2-N)
0.007-3.28 mg/L (NO2-)
tecniche
photometry: suitable
Compatibilità
for use with Spectroquant® Move 100
for use with Spectroquant® Nova 60 A
for use with Spectroquant® Prove 100
for use with Spectroquant® Prove 300
for use with Spectroquant® Prove 600
Metodo di rivelazione
photometric (Griess’ reaction)
Temperatura di conservazione
15-25°C
Descrizione generale
Metodo: fotometrico, 0,002 - 1,00 mg/l NO₂-N 0,007 - 3,28 mg/l NO₂⁻, Spectroquant®
Il metodo è analogo a EPA 354.1, APHA 4500-NO2-B e DIN EN 2677.
Questo kit in cuvetta dei nitrati Spectroquant® consente un′accurata quantificazione dei nitriti in campioni d′acqua. Il nitrato è un nutriente essenziale, necessario alla crescita di animali e vegetali. Tuttavia livelli elevati di nitrati possono costituire un rischio per la salute, in particolare per le donne incinte e i bambini piccoli. Per questo, i livelli dei nitrati nelle fonti d′acqua sono regolamentati in molti paesi.
Metodo applicato: In soluzione acida gli ioni nitrito reagiscono con acido solfanilico a dare un sale di diazonio che, a sua volta, reagisce con la N-(1-naftil)etilendiammina dicloridrato formando un colorante azoico rosso-violetto.
I kit Spectroquant® di reagenti contengono miscele di reagenti pronti all′uso e molto stabili per l′esecuzione dell′analisi secondo la procedura descritta nell′opuscolo delle istruzioni allegato.
Tutti i nostri kit in cuvetta e di reagenti sono dotati di uno specifico Live ID (codice a barre 2D) che permette il riconoscimento automatico del metodo di test e contiene informazioni essenziali quali il numero di lotto, la data di scadenza e gli aggiornamenti relativi alla taratura automatica.
Applicazioni
  • Caratteristiche cliniche e di laboratorio delle infezioni del tratto urinario nei neonati. Lo studio discute le sfide diagnostiche e le caratteristiche delle infezioni del tratto urinario nei neonati, sottolineando l'importanza di una diagnosi accurata per indirizzare il trattamento (Lo et al., 2018).
  • Differenziare la malattia di Kawasaki da un'infezione delle vie urinarie in bambini febbricitanti con piuria ed elevazione della proteina C-reattiva. La ricerca concentra sulla diagnosi differenziale in ambito pediatrico, che può influenzare la scelta dei test dei nitriti per una diagnosi accurata e tempestiva (Han and Lee, 2018).
  • Caratteristiche precoci della malattia di Kawasaki con piuria in neonati febbrili di età inferiore ai 6 mesi. Il lavoro affronta la sovrapposizione dei sintomi urinari nella malattia di Kawasaki, sottolineando l'utilità dei test dei nitriti nei casi complessi (Yoon et al., 2018).
  • Pratiche attuali sulla gestione dei risultati delle strisce reattive urinarie pre-operatorie nelle donne sottoposte a chirurgia ginecologica in Galles. Lo studio passa in rassegna le procedure relative alle cure pre-chirurgiche in ginecologia, indicando applicazioni più ampie per il test dei nitriti nei protocolli ospedalieri (Walker et al., 2019).
Note legali
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 9
1 of 9
Protocolli
Photometric determination using the Griess method subsequent to extraction
Determinazione fotometrica mediante metodo di Griess dopo estrazione
Photometric determination of nitrite ions in compost by Griess method using Spectroquant®
Photometric determination of nitrite ions in soil samples by Griess method using Spectroquant® test kits and spectrophotometer.