Documenti
1.04340
Supelco
Isohexane
≥99.8% (GC), suitable for gas chromatography (GC) ECD and FID, SupraSolv®
Sinonimo/i:
Isohexane, 2-Methyl pentane, iso-Hexane
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H14
Numero CAS:
Peso molecolare:
86.18
Codice UNSPSC:
12191502
Numero indice EU:
295-570-2
NACRES:
NA.03
product name
Isohexane, for gas chromatography ECD and FID SupraSolv®
Tensione di vapore
160-190 hPa ( 20 °C)
Livello qualitativo
Nome Commerciale
SupraSolv®
Saggio
≥99.8% (GC)
Forma fisica
liquid
Temp. autoaccensione
260 °C
Potenza
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Limite di esplosione
1.0-7.4 % (v/v)
tecniche
gas chromatography (GC): suitable
kinematic viscosity
0.5 cSt(20 °C)
P. eboll.
53-63 °C/1013 hPa
Punto di fusione
<-50 °C
Temp. transizione
flash point -21 °C
Solubilità
0.02 g/L
Densità
0.66 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C6H14/c1-3-5-6-4-2/h3-6H2,1-2H3
VLKZOEOYAKHREP-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
SupraSolv ECD and FID is specially developed for gas chromatography in combination with ECD (Electron Capture Detetor) and FID (Flame Ionization detector). SupraSolv solvents offer the largest specified retention time range, a clear baseline and a minimal signal-to-noise ratio leading to reliable and reproducible analysis results.
Applicazioni
  • Enantiomeric determination of tramadol and its main metabolite O-desmethyltramadol in human plasma by liquid chromatography-tandem mass spectrometry.: Explores the role of isohexane in enhancing the enantioselective analysis of tramadol, which is critical for therapeutic drug monitoring and pharmacokinetic studies (Ceccato et al., 2000).
Altre note
Explore various lab safety accessories and equipment for safe handling of solvents to increase your safety level from the first usage.
Note legali
SUPRASOLV is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
-5.8 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
-21 °C
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Certificati d'analisi (COA)