Key Documents
1.00012
Supelco
Acetone
for gas chromatography ECD and FID SupraSolv®
Sinonimo/i:
Dimethyl ketone, Propanone, 2-Propanone
About This Item
Formula condensata:
CH3COCH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
58.08
Beilstein:
635680
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12191502
Numero indice EU:
200-662-2
NACRES:
NA.03
agenzia
suitable for EPA 1613
Livello qualitativo
Densità del vapore
2 (vs air)
Tensione di vapore
184 mmHg ( 20 °C)
Nome Commerciale
SupraSolv®
Saggio
≥99.8% (GC)
Forma fisica
liquid
Temp. autoaccensione
465 °C (DIN 51794)
Potenza
5800 mg/kg LD50, oral (Rat)
20000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Limite di esplosione
13.2 %
tecniche
gas chromatography (GC): suitable
Impurezze
≤0.05% Water
Residuo dopo evaporazione
≤3.0 mg/L
Colore
APHA: ≤10
Indice di rifrazione
n20/D 1.359 (lit.)
pH
5-6 (20 °C, 395 g/L in H2O)
Capacità
1000  g/kg water absorbing capacity
P. eboll.
56 °C/760 mmHg (lit.)
Punto di fusione
−94 °C (lit.)
Temp. transizione
flash point <-20 °C
Densità
0.791 g/mL at 25 °C (lit.)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
CC(C)=O
InChI
1S/C3H6O/c1-3(2)4/h1-2H3
CSCPPACGZOOCGX-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
La linea SupraSolv ECD e FID è stata specificamente sviluppata per la gascromatografia con rivelazione ECD (cattura di elettroni) e FID (ionizzazione di fiamma). I solventi SupraSolv offrono il più ampio intervallo di tempi di ritenzione specificato, una linea di base pulita e un rapporto minimo tra segnale e rumore che portano a risultati analitici affidabili e riproducibili.
Applicazioni
L′intensità della luminescenza dell′acetone dipende dai componenti della soluzione. L′assorbimento di luce UV da parte dell′acetone risulta nella sua fotolisi con produzione di radicali .
Altre note
Esplorate i diversi accessori e le attrezzature per la sicurezza in laboratorio per una manipolazione sicura dei solventi che vi consenta di aumentare il livello di sicurezza fin dal primo utilizzo.
Note legali
SUPRASOLV is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
1.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-17.0 °C - closed cup
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 5
1 of 5
Metanolo for gas chromatography ECD and FID SupraSolv&#174;
Supelco
1.06011
Metanolo
Diclorometano for gas chromatography ECD and FID SupraSolv&#174;
Supelco
1.06054
Diclorometano
Acetone suitable for HPLC, &#8805;99.9%
Sigma-Aldrich
270725
Acetone
Acetone Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
PHR1219
Acetone
n-Esano for gas chromatography ECD and FID SupraSolv&#174;
Supelco
1.04371
n-Esano
Articoli
Assessment of clean-up sorbents for extracting PAHs from salmon and PCBs from milk, optimized for GC analysis with MS and ECD detection.
Contenuto correlato
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.