Documenti fondamentali
8.20818
Sigma-Aldrich
2-Methylpentane
≥98.0% (GC)
Sinonimo/i:
2-Methylpentane, iso-Hexane, 1-Dimethylbutane
About This Item
Formula condensata:
CH3CH2CH2CH(CH3)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
86.18
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352001
Numero indice EU:
203-523-4
NACRES:
NA.22
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Nome del prodotto
2-Methylpentane, for synthesis
Tensione di vapore
227 hPa ( 20 °C)
Livello qualitativo
Saggio
≥98.0% (GC)
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
300 °C
Limite di esplosione
1.2-7.4 % (v/v)
P. ebollizione
60 °C/1013 hPa
Punto di fusione
-154 °C
Temp. transizione
flash point -40 °C
Solubilità
0.14 g/L
Densità
0.65 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
C(CCC)(C)C
InChI
1S/C6H14/c1-4-5-6(2)3/h6H,4-5H2,1-3H3
AFABGHUZZDYHJO-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.652 - 0.653
Identity (IR): passes test
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
19.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-7 °C - closed cup
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2