Documenti fondamentali
1.01772
Supelco
Etere di petrolio
for gas chromatography ECD and FID SupraSolv®
Sinonimo/i:
Petroleum ether, Petroleum spirit, Petroleum ether
Scegli un formato
1 L
76,10 €
2.5 L
166,00 €
4 L
264,00 €
10 L
946,00 €
76,10 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 L
76,10 €
2.5 L
166,00 €
4 L
264,00 €
10 L
946,00 €
About This Item
Numero CAS:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12191502
NACRES:
NA.03
76,10 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Tensione di vapore
350 hPa ( 20 °C)
Livello qualitativo
Nome Commerciale
SupraSolv®
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
250 °C (DIN 51794)
Potenza
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Limite di esplosione
0.8-7.4 % (v/v)
tecniche
gas chromatography (GC): suitable
Viscosità cinematica
0.45 cSt(20 °C)
P. ebollizione
40-60 °C/1013 hPa
Punto di fusione
<-80 °C
Temp. transizione
flash point <-21 °C
Densità
0.645-0.665 g/cm3 at 15 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
Descrizione generale
SupraSolv ECD and FID is specially developed for gas chromatography in combination with ECD (Electron Capture Detetor) and FID (Flame Ionization detector). SupraSolv solvents offer the largest specified retention time range, a clear baseline and a minimal signal-to-noise ratio leading to reliable and reproducible analysis results.
Altre note
Explore various lab safety accessories and equipment for safe handling of solvents to increase your safety level from the first usage.
Note legali
SUPRASOLV is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
FlameHealth hazard
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
-7.6 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
-22 °C