Merck
Tutte le immagini(9)
Documenti
1.09666
Supelco
Cicloesano
for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur
Sinonimo/i:
Cicloesano, Esaidrobenzene, esametilene, naftene
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H12
Numero CAS:
Peso molecolare:
84.16
Beilstein:
1900225
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12191504
Numero indice EU:
203-806-2
NACRES:
NA.21
Grado
ACS reagent
Livello qualitativo
agenzia
reag. ISO
reag. Ph. Eur.
Densità del vapore
2.9 (vs air)
Tensione di vapore
168.8 mmHg ( 37.7 °C)
77 mmHg ( 20 °C)
Nome Commerciale
EMSURE®
Saggio
≥99.5% (GC)
Forma fisica
liquid
Temp. autoaccensione
500 °F
Potenza
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Limite di esplosione
9 %
Impurezze
≤0.0003 meq/g Acidity
≤0.01% Ethanol (GC)
≤0.01% Water
≤0.05% Aromatics (as benzene)
≤0.05% Cyclohexene (GC)
Residuo dopo evaporazione
≤0.001%
Colore
clearAPHA: ≤10
Indice di rifrazione
n20/D 1.426 (lit.)
kinematic viscosity
1.26 cSt(20 °C)
P. eboll.
80.7 °C (lit.)
Punto di fusione
4-7 °C (lit.)
Temp. transizione
flash point -18 °C
Solubilità
0.05 g/L
Densità
0.779 g/mL at 25 °C (lit.)
Cationi in tracce
Al: ≤0.00005%
B: ≤0.000002%
Ba: ≤0.00001%
Ca: ≤0.00005%
Cd: ≤0.000005%
Co: ≤0.000002%
Cr: ≤0.000002%
Cu: ≤0.000002%
Fe: ≤0.00001%
Mg: ≤0.00001%
Mn: ≤0.000002%
Ni: ≤0.000002%
Pb: ≤0.00001%
Sn: ≤0.00001%
Zn: ≤0.00001%
Stringa SMILE
C1CCCCC1
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C6H12/c1-2-4-6-5-3-1/h1-6H2
XDTMQSROBMDMFD-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
I solventi di grado EMSURE sono adatti per un ampio spettro di applicazioni classiche di laboratorio e sono frequentemente usati nelle applicazioni di laboratorio molto impegnative e soggette a regolamentazione. EMSURE fornisce a livello globale le specifiche di prodotto migliori e più ampie. Dichiariamo che la nostra gamma EMSURE è conforme con l′ACS, le normative inerenti ai reagenti della Farmacopea Europea corrispondente (Reag. Ph Eur), nonché con gli standard ISO.
Risultati analitici
Purezza (GC): ≥ 99,5%
Identificazione (IR): conforme
Aspetto: trasparente
Colore: ≤ 10 Hazen
Punto di fusione: ≥ 6,0 °C
Densità (d 20 °C/20 °C): 0,779-0,781
Punto di ebollizione: 80-81 °C
Acidità: ≤ 0,0003 meq/g
Aromatici (come benzene): ≤ 0,05%
Cicloesene (GC): ≤ 0,05%
Etanolo (GC): ≤ 0,01%
Sostanze prontamente carbonizzabili: conforme
Al (Alluminio): ≤ 0,00005%
B (Boro): ≤ 0,000002%
Ba (Bario): ≤ 0,00001%
Ca (Calcio): ≤ 0,00005%
Cd (Cadmio): ≤ 0,000005%
Co (Cobalto): ≤ 0,000002%
Cr (Cromo): ≤ 0,000002%
Cu (Rame): ≤ 0,000002%
Fe (Ferro): ≤ 0,00001%
Mg (Magnesio): ≤ 0,00001%
Mn (Manganese): ≤ 0,000002%
Ni (Nichel): ≤ 0,000002%
Pb (Piombo): ≤ 0,00001%
Sn (Stagno): ≤ 0,00001%
Zn (Zinco): ≤ 0,00001%
Residuo all′evaporazione: ≤ 0,001%
Acqua: ≤ 0,01%
Note legali
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
-4.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-20 °C - closed cup
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 3
1 of 3
Cicloesano Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs GR ACS
Supelco
CX2290
Cicloesano
Cicloesano suitable for HPLC, ≥99.9%
Sigma-Aldrich
650455
Cicloesano
Cicloesano ACS reagent, ≥99%
Sigma-Aldrich
676861
Cicloesano
Contenuto correlato
Our ergonomic 1 L HDPE bottle for acids, bases, and solvents provide an alternative to glass chemical bottles for lab safety in pouring & handling of hazardous chemicals in the laboratory.