Documenti
1.08597
SAFC
Perossido di idrogeno
30%, stabilized, EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, USP
Produzione farmaceutica
Sinonimo/i:
Perossido di idrogeno
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
H2O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
34.01
Beilstein:
3587191
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352304
agenzia
BP
Ph. Eur.
USP
Livello qualitativo
Tensione di vapore
18 hPa ( 20 °C)
23.3 mmHg ( 30 °C)
Nome Commerciale
EMPROVE® ESSENTIAL
Forma fisica
liquid
Concentrazione
30%
pH
2-4 (20 °C in H2O)
P. eboll.
107 °C/1013 hPa
Punto di fusione
-26 °C
Densità
1.11 g/cm3 at 20 °C
applicazioni
liquid formulation
pharma/biopharma processes
pharmaceutical
semi-solid formulation
Temperatura di conservazione
2-25°C
Stringa SMILE
OO
InChI
1S/H2O2/c1-2/h1-2H
MHAJPDPJQMAIIY-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
In ambito formulativo, trovare l′eccipiente opportuno, in grado di soddisfare le proprie esigenze e di rispettare i requisiti normativi, può essere un compito arduo. Forti delle nostre competenze applicative e della nostra esperienza in ambito normativo, siamo al vostro fianco in ogni fase dello sviluppo, dello scale-up e della produzione.
Le materie prime incluse nel Programma Emprove® sono corredate da una documentazione completa, per aiutarvi a conseguire le conformità richieste ai vostri prodotti farmaceutici e biofarmaceutici, la piena trasparenza della supply-chain e una ragionevole riduzione del rischio. Il portafoglio di prodotti di elevata qualità SAFC® per la formulazione e la produzione biofarmaceutica e farmaceutica supera l′esame delle più severe procedure di controllo della qualità ed è prodotto nel rispetto delle pertinenti linee guida cGMP.
Applicazioni
Nelle formulazioni farmaceutiche, il perossido di idrogeno è usato solitamente come conservante in virtù della sua efficace azione antimicrobica ad ampio spettro. Può anche essere impiegato nei disinfettanti e in applicazioni di sterilizzazione.
Note legali
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Dam. 1
Codice della classe di stoccaggio
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
not combustible
Punto d’infiammabilità (°C)
not combustible
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Christoph Plieth
ACS omega, 4(2), 3268-3279 (2019-08-29)
The peroxidation of luminol yields bright luminescence when the reaction is catalyzed by heme proteins. However, an excess of peroxide leads to less light and altered luminescence kinetics, an effect commonly referred to as "suicide inactivation". The aim of this
Christoph Plieth
ACS omega, 3(9), 12295-12303 (2019-08-29)
Iron porphyrin catalysts of the luminol reaction (horseradish peroxidase, hemoglobin, cytochrome c, and hemin) interact with diverse reducing compounds. Here, it is demonstrated how the chemiluminescence yield is modulated by such interactions. The compounds accepted as substrates protect the catalyst