Scegli un formato
| A voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
1 L | Spedizione prevista il25 maggio 2026daMerck S.p.A | 126,00 € |
2.5 L | Spedizione prevista il25 maggio 2026daMerck S.p.A | 275,00 € |
Informazioni su questo articolo
vapor density
4.1 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
160 mmHg ( 20 °C)
product line
SupraSolv®
assay
≥99.8% (GC)
form
liquid
potency
695 mg/kg LD50, oral (Rat), >3980 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
contains
Ethanol as stabilizer
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
refractive index
n20/D 1.445 (lit.)
bp
60.5-61.5 °C (lit.)
mp
−63 °C (lit.)
solubility
8.7 g/L
density
1.492 g/mL at 25 °C (lit.)
storage temp.
2-30°C
SMILES string
ClC(Cl)Cl
InChI
1S/CHCl3/c2-1(3)4/h1H
InChI key
HEDRZPFGACZZDS-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Other Notes
Legal Information
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥99.8% (GC) | assay ≥99% (GC) | assay ≥99.8% chloroform + ethanol basis | assay ≥99.8% (according to ACS), 99.0-99.4% (GC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| technique(s) gas chromatography (GC): suitable | technique(s) UV/Vis spectroscopy: suitable | technique(s) - | technique(s) - |
| solubility 8.7 g/L | solubility 8.7 g/L | solubility 8.7 g/L | solubility - |
| form liquid | form liquid | form liquid | form liquid |
| vapor pressure 160 mmHg ( 20 °C) | vapor pressure 160 mmHg ( 20 °C) | vapor pressure 160 mmHg ( 20 °C) | vapor pressure 160 mmHg ( 20 °C) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Cloroformio
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system, Liver,Kidney
Classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
flash_point_f
does not flash
flash_point_c
does not flash
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
67-66-3