Documenti fondamentali
1.02409
Supelco
Zinc
volumetric standard, secondary reference material for complexometry, traceable to NIST SRM Certipur® Reag. Ph Eur
Sinonimo/i:
Zinc
Scegli un formato
100 G
125,00 €
100 G
144,00 €
125,00 €
Spedizione prevista il03 aprile 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulkRichiedi maggiori informazioni
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 G
125,00 €
100 G
144,00 €
About This Item
Numero CAS:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
Numero indice EU:
231-175-3
NACRES:
NA.24
125,00 €
Spedizione prevista il03 aprile 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulkRichiedi maggiori informazioni
agenzia
ISO 17025
reag. Ph. Eur.
Livello qualitativo
Stato
solid
tecniche
titration: suitable
P. ebollizione
906 °C/1013 hPa
Punto di fusione
419 °C
Densità
7.13 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
15-25°C
Stringa SMILE
[Zn]
InChI
1S/Zn
HCHKCACWOHOZIP-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Zinc volumetric standard is manufactured under stringent conditions and measured with the highest possible precision. Its mass fraction is determined by potentiometric titration and it is qualified in a DIN EN ISO/IEC 17025 accredited laboratory.
Please visit ISO certificates and Site Quality Self-Assessments to access the current certificates of accreditation.
Download your certificate at http://www.sigma-aldrich.com to view certified values, including uncertainty and expiry date.
Applicazioni
It finds its use as a certified reference material (CRM) for the standardization of volumetric solutions in complexometric titrations, according to USP and Ph. Eur.
Caratteristiche e vantaggi
  • Available as a solid in a secure glass bottle to ensure its stability for the entire shelf life until opened.
  • Certified reference material according to ISO 17034
  • High-purity material traceable to NIST SRMs
  • Qualified in a DIN EN ISO/IEC 17025 accredited laboratory
  • In accordance with the chapter reagents of USP and Ph. Eur
  • High-quality offering accurate titer determinations
  • Accompanied by a certificate of analysis (CoA)
Confezionamento
SKU-pack size numbers ending with a "3" are SmartChemicals with an RFID tag on the label for seamless data transfer to the instrument, e.g. xxxxxx1003 or xxxxxxx 4003. More information on www.sigmaaldrich.com/SmartChemicals
Note legali
CERTIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
Environment
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 10
1 of 10
Zinc powder for analysis particle size ®
Supelco
1.08789
Zinc
Potassium iodate volumetric standard, secondary reference material for iodometry, traceable to NIST SRM Certipur®
Supelco
1.02404
Potassium iodate
Zinc purum, powder
Sigma-Aldrich
96454
Zinc
Zinc dust, <10 μm, ≥98%
Sigma-Aldrich
209988
Zinc
di-sodio ossalato volumetric standard, secondary reference material for redox titration, traceable to NIST Standard Reference Material (SRM) Certipur® Reag. USP
Supelco
1.02407
di-sodio ossalato
Zinc powder, <150 μm, 99.995% trace metals basis
Sigma-Aldrich
324930
Zinc
Carbonato di sodio volumetric standard, secondary reference material for acidimetry, traceable to NIST SRM Certipur®
Supelco
1.02405
Carbonato di sodio
Articoli
The titer determination or standardization of a titration solution is essential for accurate and reliable titration results.
SmartChemicals enable wireless CoA data transfer, reducing human error in titration experiments.