1.09147
Soluzione di tiosolfato di sodio
c(Na₂S₂O3 5 H₂O) = 0.1 mol/l (0.1 N), reag. Ph. Eur., reag. USP, ready-to-use volumetric solution for titration, Titriplex®
Sinonimo/i:
Anticloro
About This Item
Prodotti consigliati
product name
Soluzione di tiosolfato di sodio, c(Na2S2O3 5 H2O) = 0.1 mol/l (0.1 N), Titripur®, reag. Ph. Eur., reag. USP
agenzia
reag. Ph. Eur.
reag. USP
Livello qualitativo
Nome Commerciale
Titripur®
Forma fisica
liquid
Qualità
Analyzed in our ISO 17025 accredited QC lab
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Redox Reactions
Confezionamento
Titripac® of
Concentrazione
0.1 M
tecniche
titration: suitable
pH
9-10 (20 °C in H2O)
Densità
1.01 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
15-25°C
Categorie correlate
Applicazioni
- Prevenzione della para-cloroanilina dopo l'uso del tiosolfato di sodio come irrigante intermedio tra ipoclorito di sodio e clorexidina. Questo studio valuta la neutralizzazione dell'ipoclorito di sodio da parte del tiosolfato di sodio per prevenire la formazione di para-cloroanilina se combinato con la clorexidina. Esso fornisce indicazioni sulle concentrazioni ottimali di tiosolfato di sodio per un utilizzo sicuro ed efficace nelle applicazioni analitiche che prevedono l'uso di queste sostanze chimiche (Endocrinology and Disorders, 2020).
Caratteristiche e vantaggi
Questa soluzione volumetrica è analizzata dal nostro laboratorio di taratura D-K-15185-01-00 accreditato secondo la norma DIN EN ISO/IEC 17025 per l'analisi delle concentrazioni della quantità di sostanza nelle soluzioni volumetriche da DAkkS (Deutsche Akkreditierungsstelle - ente nazionale tedesco di accreditamento). Il certificato di accreditamento è disponibile all′indirizzo www.sigmaaldrich.com/ISO17025.
Confezionamento
Confezionamento Titripac® - tutti i codici SKU che terminano in "4000, 4003, 9010, 9013" - ulteriori informazioni alla pagina www.sigmaaldrich.com/Titripac
Linkage
Risultati analitici
Concentrazione di quantità di sostanza: 0,0995 - 0,1005 mol/L
Incertezza di misura ± 0,0003 mol/L
Tracciabilità agli SRM del NIST
La concentrazione viene determinata mediante titolazione volumetrica ed è riferita a 20°C.
La concentrazione di quantità di sostanza di questa soluzione volumetrica è tracciabile ai materiali di riferimento standard primari (SRM) del National Institute of Standards and Technology, Gaithersburg, USA (bicromato di potassio SRM 136 NIST) per mezzo di uno standard volumetrico di iodato di potassio (N° Catalogo 1.02404), materiale di riferimento certificato conforme alla norma ISO 17034, analizzato dal laboratorio di taratura accreditato di Merck KGaA, Darmstadt, Germania, nel rispetto della norma DIN EN ISO/IEC 17025. L′incertezza è espressa come incertezza della misura espansa con un fattore di copertura k=2 che abbraccia un livello di confidenza del 95%.
Nota: Il titolo è un fattore di correzione che tiene conto delle variazioni della soluzione volumetrica, dell′apparato di titolazione, della temperatura e di altre condizioni del laboratorio. Per ottenere risultati corretti dalla titolazione, si raccomanda di determinare il titolo con l′attrezzatura di laboratorio specifica e nelle specifiche condizioni di laboratorio subito dopo l′apertura di un nuovo flacone e poi ad intervalli regolari.
Note legali
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
nwg
I clienti hanno visto anche
Articoli
Application Note details preparation of peracetic acid standard solution for analytical quality assurance (AQA) in testing laboratories.
Protocolli
Preparation of a standard solution for Sulfide
Preparazione di una soluzione standard di solfuro
Preparation of a standard solution for Formaldehyde
Preparazione di una soluzione standard di formaldeide
Contenuto correlato
La titolazione è un metodo analitico utilizzato per determinare una concentrazione incognita usando una soluzione a titolo noto. La titolazione secondo Karl Fischer è un metodo consolidato specifico per determinazioni accurate del contenuto di acqua in materie prime e prodotti finiti.
Karl Fischer titration determines water content in raw materials and products, a widely used analytical method.