Documenti
1.06404
Supelco
Sodio cloruro
for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur
Sinonimo/i:
NaCl, Salgemma
About This Item
Formula condensata:
NaCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
58.44
Beilstein:
3534976
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
Numero indice EU:
231-598-3
NACRES:
NA.21
Grado
ACS reagent
Livello qualitativo
agenzia
reag. ISO
reag. Ph. Eur.
Tensione di vapore
1.3 hPa ( 865 °C)
Nome Commerciale
EMSURE®
Saggio
≥99.5% (silver nitrate titration)
99-100.5% dry basis (silver nitrate titration)
Forma fisica
solid
Potenza
3000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>10000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Impurezze
≤0.005% Calcium, Magnesium and R2O3-precipitate
≤0.005% Insoluble matter
Perdita
≤ 0.5% loss on drying, 105 °C, 2 h
pH
4.5-7.0 (20 °C, 100 g/L in H2O)
P. eboll.
1461 °C/1013 hPa
Punto di fusione
801 °C (lit.)
Solubilità
358 g/L
Densità bulk
1140 kg/m3
Anioni in tracce
bromide (Br-): ≤0.005%
chlorate, nitrate (as NO3-): ≤0.003%
hexacyanoferrate(II) ([Fe(CN)6]4-): ≤0.0001%
iodide (I-): ≤0.001%passes test
nitrite (NO2-): passes test
phosphate (PO43-): ≤0.0005%
sulfate (SO42-): ≤0.001%
Cationi in tracce
As: ≤0.00004%
Ba: ≤0.001%, passes test
Ca: ≤0.002%
Cu: ≤0.0002%
Fe: ≤0.0001%
K: ≤0.005%
Mg: ≤0.001%
Mg: ≤0.0100% (alkaline-earth metals (as Ca))
N: ≤0.0005%
heavy metals: ≤0.0005%
heavy metals (as Pb): ≤0.0005%
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
[Na+].[Cl-]
InChI
1S/ClH.Na/h1H;/q;+1/p-1
FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M
Categorie correlate
Applicazioni
  • Sviluppo di un burro da tavola a basso contenuto di sodio attraverso la parziale sostituzione del cloruro di sodio con il cloruro di potassio. Lo studio analizza la riduzione del contenuto di sodio nel burro da tavola per sostituzione del cloruro di sodio con il cloruro di potassio. I risultati sono significativi per i chimici che si occupano di chimica alimentare e dello sviluppo di prodotti alimentari più sani con caratteristiche sensoriali accettabili (Biointerface Research in Applied Chemistry, 2020).
Risultati analitici
Tenore (argentometria): ≥ 99,5%
Tenore (argentometria; calcolato sulla sostanza secca): 99,0 - 100,5 %
Identificazione: conforme
Aspetto della soluzione: conforme
Acidità o alcalinità: conforme
pH (5 %; acqua): 5,0 - 8,0
Sostanze insolubili: ≤ 0,005 %
Bromuri (Br): ≤ 0,005 %
Clorati e nitrati (come NO₃): ≤ 0,003 %
Esacianoferrato II: ≤ 0,0001 %
Ferrocianuri: conforme
Ioduri (I):
≤ 0,001 %
: conforme
Nitriti (NO₂): conforme
Fosfati (PO₄): ≤ 0,0005%
Solfati (SO₄): ≤ 0,001 %
Azoto totale (N): ≤ 0,0005 %
Metalli pesanti (come Pb): ≤ 0,0005 %
Metalli pesanti (ACS): ≤ 0,0005 %
As (arsenico): ≤ 0,00004 %
Ba (bario):
conforme
: ≤ 0,001 %
Ca (calcio): ≤ 0,002 %
Cu (rame): ≤ 0,0002 %
Fe (ferro): ≤ 0,0001 %
K (potassio): ≤ 0,005 %
Mg (magnesio): ≤ 0,001 %
Calcio, magnesio e R₂O₃-precipitato: ≤ 0,005 %
Magnesio e metalli alcalino terrosi (come Ca): ≤ 0,0100 %
Perdita all′essiccamento (105 °C, 2 h): ≤ 0,5 %
Conforme a ACS, ISO, Reag. Ph Eur
Note legali
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 7
1 of 7
Sodio cloruro anhydrous, Redi-Dri™, free-flowing, ACS reagent, ≥99%
Sigma-Aldrich
746398
Sodio cloruro
Sodio cloruro OmniPur® Grade, >=99.5%
Millipore
7710-OP
Sodio cloruro
Sodio cloruro 99.999% trace metals basis
Sigma-Aldrich
204439
Sodio cloruro
Sodio cloruro NIST® SRM® 975a
NIST975A
Sodio cloruro
Sodio cloruro ReagentPlus®, ≥99%
Sigma-Aldrich
S9625
Sodio cloruro
Sodio cloruro meets analytical specification of Ph. Eur., BP, USP, 99.0-100.5%
Sigma-Aldrich
S1679
Sodio cloruro
Articoli
Development and validation of a headspace SPME and GC-MS method to determine alcohol content in twenty different Kombucha tea samples.
EMSURE® Grade Inorganic Solvents and Reagents offer exceptional purity and quality control, ensuring reliable, compliant results for regulated analyses.