Documenti
1.09058
Supelco
Acido cloridrico, soluzione
c(HCl) = 0.5 mol/l (0.5 N) (20°C), reag. USP, ready-to-use volumetric solution for titration, Titriplex®
Sinonimo/i:
Acido cloridrico, Soluzione di cloruro di idrogeno, Cloruro di idrogeno
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
36.46
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352301
NACRES:
NA.21
product name
Acido cloridrico, soluzione, c(HCl) = 0.5 mol/l (0.5 N), Titripur®, reag. USP
agenzia
reag. USP
Livello qualitativo
Nome Commerciale
Titripur®
Forma fisica
liquid
Qualità
Analyzed in our ISO 17025 accredited QC lab
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Acid-base reactions
Confezionamento
Titripac® of
Concentrazione
0.5 M
tecniche
titration: suitable
pH
<1 (20 °C in H2O)
Densità
1.01 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
15-25°C
Stringa SMILE
Cl
InChI
1S/ClH/h1H
VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
  • Possibilità e limiti della determinazione spettrometrica ICP del contenuto totale di stagno e delle sue speciazioni inorganiche e organiche in acque con diversi livelli di salinità - Parte prima: determinazione del contenuto totale di stagno. Questo studio utilizza una soluzione di acido cloridrico nella preparazione dei campioni d'acqua per l'analisi spettrometrica ICP per determinare il contenuto totale di stagno, mostrando la sua versatilità nella chimica ambientale (Temerdashev et al., 2023).
  • Determinazione spettrofluorimetrica di orfenadrina, dimenidrinato e cinnarizina mediante tecniche dirette e sincrone con valutazione dell'impatto ambientale. La ricerca evidenzia l'applicazione di una soluzione di acido cloridrico nelle tecniche spettrofluorimetriche per la determinazione di composti farmaceutici, ponendo l'accento sui metodi analitici ecocompatibili (Ghonim et al., 2023).
  • Metodo di determinazione del tricloruro di fosforile nell'aria nei luoghi di lavoro. L'articolo illustra l'uso di una soluzione di acido cloridrico nel campionamento dell'aria e i metodi analitici per determinare la presenza di tricloruro di fosforile negli ambienti di lavoro, per garantire la sicurezza sul lavoro (Kowalska and Wasilewski, 2023).
  • Sintesi di nanoparticelle di amido di dimensioni controllate e di nanocompositi di amido superparamagnetici con il metodo della microemulsione. Questa ricerca impiega una soluzione di acido cloridrico nella sintesi di nanoparticelle e nanocompositi di amido, avvalorandone il ruolo nelle applicazioni avanzate di scienza dei materiali (Morán et al., 2023).
Caratteristiche e vantaggi
Accreditamento:
questa soluzione volumetrica è analizzata dal nostro laboratorio di taratura D-K-15185-01-00 accreditato secondo la norma DIN EN ISO/IEC 17025 per l'analisi delle concentrazioni di quantità di sostanza nelle soluzioni volumetriche dal DAkkS (Deutsche Akkreditierungsstelle - ente nazionale tedesco di accreditamento). Il certificato di accreditamento è disponibile all′indirizzo www.sigmaaldrich.com/ISO17025.
Confezionamento
Le confezioni il cui codice SKU termina con “3”, ad es., xxxxxx1003 o xxxxxxx 4003, sono SmartChemicals e la loro etichetta è dotata di tag RFID per l′immediato trasferimento dei dati allo strumento. Ulteriori informazioni alla pagina www.sigmaaldrich.com/SmartChemicals
Confezionamento Titripac® - tutti i codici SKU che terminano in "4000, 4003, 9010, 9013" - ulteriori informazioni alla pagina www.sigmaaldrich.com/Titripac
Risultati analitici
Forma liquida
Concentrazione di quantità di sostanza: 0,4975 - 0,5025 mol/L
Incertezza di misura ± 0,0015 mol/L
Tracciabilità agli SRM del NIST
La concentrazione viene determinata mediante titolazione volumetrica ed è riferita a 20°C.
La concentrazione di quantità di sostanza di questa soluzione volumetrica è tracciabile ai materiali di riferimento standard primari (SRM) del National Institute of Standards and Technology, Gaithersburg, USA (tris(idrossimetil)amminometano SRM 723 NIST) per mezzo di uno standard volumetrico di tris(idrossimetil)amminometano (N° Catalogo 1.02408), materiale di riferimento certificato conforme alla norma ISO 17034, analizzato dal laboratorio di taratura accreditato di Merck KGaA, Darmstadt, Germania nel rispetto della norma DIN EN ISO/IEC 17025. L′incertezza è espressa come incertezza della misura espansa con un fattore di copertura k=2 che abbraccia un livello di confidenza del 95%.
N.B. Il titolo è una fattore di correzione che tiene conto delle variazioni della soluzione volumetrica, dell′apparato di titolazione, della temperatura e di altre condizioni del laboratorio. Per ottenere risultati corretti nella titolazione, si raccomanda di determinare il titolo con l′attrezzatura di laboratorio specifica e in condizioni di laboratorio ben precise, subito dopo avere aperto una nuova bottiglia e poi ad intervalli regolari.
Note legali
Titripac is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Titripur is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Met. Corr. 1
Codice della classe di stoccaggio
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
nwg
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 5
1 of 5
Acido cloridrico c(HCl) = 3.571 mol/l (1/0.28 N), Titripur&#174;
Supelco
1.13134
Acido cloridrico
Acido cloridrico volumetric, 0.1&#160;M HCl (0.1N), endotoxin free
Supelco
2104
Acido cloridrico
Idrossido di sodio for 1000 ml, c(NaOH) = 0.5 mol/l (0.5 N) Titrisol&#174;
Supelco
1.09957
Idrossido di sodio
Acido cloridrico c(HCl) = 0.357 mol/l (1/2.8 N), Titripur&#174;
Supelco
1.13136
Acido cloridrico
Idrossido di sodio c(NaOH) = 0.1 mol/l (0.1 N), Titripur&#174;, reag. Ph. Eur., reag. USP
Supelco
1.09141
Idrossido di sodio
Articoli
SmartChemicals enable wireless CoA data transfer, reducing human error in titration experiments.